Fortfahren mit
DIUTPS-RO
Roche
Digoxigenin-11-dUTP, alkalibeständig
Synonym(e):
Digoxigenin-11-dUTP, alkalilabil
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105500
NACRES:
NA.54
Assay:
≥85% (HPLC)
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥85% (HPLC)
form
solution
mol wt
Mr 1090.7
packaging
pkg of 125 μL (11558706910 [1 mM]), pkg of 5 × 125 μL (11570013910 [5x1 mM]), pkg of 25 μL (11093088910 [1 mM])
manufacturer/tradename
Roche
λmax
222 and 292 nm, 22430 and 8780
storage temp.
−20°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
DIUTP-RO11363905910DIGUTP-RO
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
assay
≥85% (HPLC)
assay
85% (HPLC)
assay
85% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
packaging
pkg of 125 μL (11558706910 [1 mM]), pkg of 25 μL (11093088910 [1 mM]), pkg of 5 × 125 μL (11570013910 [5x1 mM])
packaging
pkg of 125 μL (11573179910 [1 mM]]]), pkg of 25 μL (11573152910 [1 mM])
packaging
pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
packaging
pkg of 25 μL (11209256910 [10 mM]), pkg of 57 μL (03359247910 [3.5 mM])
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
Mr 1090.7
mol wt
-
mol wt
(Molecular weight: Mr = 1074.7 (DIG-11-ddUTP-Li4))
mol wt
(Mr = 1106.7 (DIG-11-UTP-Li4))
General description
Digoxigenin-11-dUTP, alkalibeständig, wird als Lösung in 1 mM Tetralithiumsalz angeboten.
Application
Digoxigenin-11-dUTP, alkalibeständig, wird verwendet für die Markierung von Sonden für
Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH)[1] und Polymerasekettenreaktionen (PCR)[2]
Hinweis: Wenn das Nukleotid bei +15 bis +25 °C 0,1 – 0,5 NaOH ausgesetzt wird, bleibt der DIG-Teil gebunden. Es eignet sich daher hervorragend für die Verwendung in DIG-markierter DNA, die einer Alkalisierung widerstehen muss. Wenn Sie jedoch eine DIG-markierte Sonde herstellen möchten, die durch Alkalidenaturierung entfernt werden kann (z. B. bei der Ablösung und Neuverprobung von Blots), sollte dieses alkaliresistente Präparat nicht verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen die nicht alkaliresistente Form DIG-11-dUTP.
Biochem/physiol Actions
Digoxigenin (DIG)-11-Desoxyuridintriphosphat (dUTP) ersetzt Desoxythymidintriphosphat (dTTP) in der random-primed DNA-Markierungsreaktion bzw. in der Nick-Translation in einem Verhältnis von 35 % DIG-11-dUTP und 65 % dTTP. DIG-11-dUTP kann zudem dTTP bei der Markierung während Polymerasekettenreaktionen (PCR) (z. B. mit Taq-DNA-Polymerase), 3′-Tailing (mit terminaler Transferase) und cDNA-Synthese (z. B. mit Transkripteur oder reverser M-MuLV-Transkriptase) ersetzen. Es ist hervorragend geeignet als Substrat für DNA-Polymerase, Taq-DNA-Polymerase, terminale Transferase und reverse Transkriptase.
Features and Benefits
Digoxigenin ist über eine alkaliresistente Etherbindung mit dem Desoxyuridintriphosphat verbunden.
Alkaliresistenz: Das Präparat ist bei +15 bis +25 °C in Gegenwart von 0,1 – 0,5 M NaOH stabil.
Preparation Note
Arbeitslösung: Es wird empfohlen, eine Desoxynukleotid-Mischung mit dATP, dCTP, dGTP, dTTP (jeweils 10 mM) herzustellen; (z. B. geben Sie für die Herstellung von 100 μl Nukleotid-Mischung (je) 10 μl dATP, dCTP, dGTP, dTTP zu 60 μl Wasser, PCR-Qualität).
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Es ist innerhalb von 4 Wochen bei 15 bis 25 °C eine Zersetzung von etwa 5 % zu erwarten.
Analysis Note
Typische Analyse: Mindestens 85 % DIG-11-dUTP (HPLC, Flächenprozent).
Funktionsgeprüft durch RPL.
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Frequency of aneuploidy in in vitro--matured MII oocytes and corresponding first polar bodies in two dairy cattle (Bos taurus) breeds as determined by dual-color fluorescent in situ hybridization
Nicodemo D, et al.
Theriogenology, 73 (2010)
TRF2 and lamin A/C interact to facilitate the functional organization of chromosome ends
Wood AM, et al.
Nature Communications, 5, 5467-5467 (2014)
Antony W Shermoen et al.
Current biology : CB, 20(23), 2067-2077 (2010-11-16)
Fast, early embryonic cell cycles have correspondingly fast S phases. In early Drosophila embryos, forks starting from closely spaced origins replicate the whole genome in 3.4 min, ten times faster than in embryonic cycle 14 and a hundred times faster
The Arabidopsis thaliana DSB formation (AtDFO) gene is required for meiotic double-strand break formation
Zhang C, et al.
The Plant Journal, 72 (2012)
Yingxiang Wang et al.
PLoS genetics, 8(11), e1003039-e1003039 (2012-11-13)
During meiotic recombination, induced double-strand breaks (DSBs) are processed into crossovers (COs) and non-COs (NCO); the former are required for proper chromosome segregation and fertility. DNA synthesis is essential in current models of meiotic recombination pathways and includes only leading
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1157001391004061837893452
1155870691004061837893445
1109308891004061837893407