Wichtige Dokumente
11093070910
Roche
Biotin-16-dUTP
Synonym(e):
Bio-16-dUTP Tetralithiumsalz, Biotin-markierte Uridine, 5-(N-[N-Biotinyl-ε-aminocaproyl-γ-aminobutyryl]-3-aminoallyl)-2′-Desoxyuridin-5′-triphosphat
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H52N7O18P3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
947.78
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116100
Empfohlene Produkte
Form
solution
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 50 μL (50 nmol; 1mM)
Hersteller/Markenname
Roche
Farbe
colorless
Löslichkeit
water: miscible
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biotin ist ein wasserlösliches Vitamin, das als Coenzym für Carboxylasen wirkt.Biotin-16-dUTP wird zur Herstellung biotinylierter DNA-Sonden verwendet, die üblicherweise zum Nachweis spezifischer DNA- und RNA-Sequenzen in verschiedenen Methoden wie Southern und Northern Blotting, In-situ-Hybridisierung und Sandwich-Assays verwendet werden.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Biotin-16-dUTP:
- Für die nicht-radioaktive DNA-Markierung mit Techniken wie Random Priming, PCR-Markierung oder Nick-Translation. Biotin-16-dUTP ersetzt dTTP in der DNA-Markierung mittels Random-Priming oder der Nick-Translation im Verhältnis 35 % Biotin-16-dUTP und 65 % dTTP sowie in der PCR.
- Als Substrat für terminale Transferase, DNA-Polymerase I (Holoenzym und Klenow-Fragment), Taq-DNA-Polymerase und Reverse Transkriptase (z. B. Transcriptor). Das Nukleotid dient auch als Substrat für terminale Transferase bei der 3′-End-Markierung
- Bei der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH).
Biochem./physiol. Wirkung
Biotin beeinflusst die Genregulierung und die Chromatinstruktur durch Assoziation mit Lysinresten in Histonen. Es wirkt sich auf die Aktionen der erworbenen T-Zellen des Immunsystems und auf natürliche Killerzellen aus. Ein Biotinmangel in Mäusen ist Hinweis auf eine verstärkte Entzündung. Studien haben auch eine verstärkte Entzündungsreaktion humaner dendritischer Zellen bei Biotinmangel gezeigt.
Qualität
Typische Analyse: Mindestens 85 % Desoxynucleosid-Triphosphat (Biotin-16-dUTP) (HPLC, Fl.%).
Anmerkungen: Zur bequemeren Verarbeitung ist Biotin-dUTP auch in praktischen Markierungsmischungen (eine Lösung mit herkömmlichen dNTPs und Biotin-16-dUTP) sowie verfahrensspezifischen Mischungen (Nukleotide, Puffer und Enzyme in einer einzigen Flasche) erhältlich.
Anmerkungen: Zur bequemeren Verarbeitung ist Biotin-dUTP auch in praktischen Markierungsmischungen (eine Lösung mit herkömmlichen dNTPs und Biotin-16-dUTP) sowie verfahrensspezifischen Mischungen (Nukleotide, Puffer und Enzyme in einer einzigen Flasche) erhältlich.
Hinweis zur Analyse
Absorption: Spektraldaten von Biotin-16-dUTP (bei pH 7,3):
Emax241: E = 10,700;
Emax292: E = 7,000;
Emax265: E = 4,400;
A292/265: 1,6.
Emax241: E = 10,700;
Emax292: E = 7,000;
Emax265: E = 4,400;
A292/265: 1,6.
Sonstige Hinweise
Biotin-markierte DNA kann folgendermaßen detektiert werden: Streptavidin-alkalische-Phosphatase-Konjugat und ein Chemilumineszenzsubstrat (CSPD, CDP-Star) oder ein Farbsubstrat-Biotin-Lumineszenz-Nachweiskit.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sudhanshu Agrawal et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 311(3), C386-C391 (2016-07-15)
The water-soluble biotin (vitamin B7) is indispensable for normal human health. The vitamin acts as a cofactor for five carboxylases that are critical for fatty acid, glucose, and amino acid metabolism. Biotin deficiency is associated with various diseases, and mice
Synthesis in vitro and application of biotinylated DNA probes for human papilloma virus type 16 by utilizing the polymerase chain reaction
DAY PJR
Biochemical Methods, 267, 119-123 (1990)
Di Hu et al.
Journal of neurotrauma, 37(21), 2244-2260 (2020-06-20)
Individuals with spinal cord injury (SCI) often develop debilitating neuropathic pain, which may be driven by neuronal damage and neuroinflammation. We have previously demonstrated that treatment using 670 nm (red) light irradiation alters microglia/macrophage responses and alleviates mechanical hypersensitivity at 7
Zheng Li et al.
Nature, 583(7817), 625-630 (2020-07-17)
The recent discovery of N6-methyladenine (N6-mA) in mammalian genomes suggests that it may serve as an epigenetic regulatory mechanism1. However, the biological role of N6-mA and the molecular pathways that exert its function remain unclear. Here we show that N6-mA
Adjuvant Treatment for POLE Proofreading Domain?Mutant Cancers: Sensitivity to Radiotherapy, Chemotherapy, and Nucleoside Analogues
Van Gool IC, et al.
Clinical Cancer Research, 24(13), 3197?3203-3197?3203 (2018)