Fortfahren mit
DIGUTP-RO
Roche
Digoxigenin-11-UTP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41105500
Assay:
≥85% (HPLC)
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥85% (HPLC)
form
solution
mol wt
(Mr = 1106.7 (DIG-11-UTP-Li4))
packaging
pkg of 25 μL (11209256910 [10 mM]), pkg of 57 μL (03359247910 [3.5 mM])
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
−20°C
General description
Digoxigenin (DIG)-11-uridin-triphosphat (UTP) ist als Lösung des Tetralithiumsalzes in Konzentrationen von 3,5 mM (200 nmol) oder 10 mM (250 nmol) erhältlich. Es wird als Substrat für die SP6-, T3- und T7-RNA-Polymerasen verwendet.[1][2] Es kann UTP in der in vitro-Transkriptionsreaktion zur DIG-Markierung von RNA in einem Verhältnis von 35:65 ersetzen.
Application
Digoxigenin-11-UTP wird zur Markierung von RNA-Sonden in den folgenden Anwendungen genutzt:
  • in situ-Hybridisierung[3][4]
  • in situ RT-PCR (Reverse Transkriptase-Polymerasekettenreaktion)
  • Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH)
Biochem/physiol Actions
Linearisierte Template-DNA mit T7-, SP6- oder T3-Promoter wird unter Verwendung von ATP, GTP, CTP, UTP oder Digoxigenin-11-UTP mit den entsprechenden RNA-Polymerasen in vitro transkribiert. Die markierte RNA kann dann mit Fab-Fragmenten von Anti-Digoxigenin-AP (alkalische Phosphatase), dem Digoxigenin-Detektionskit für Nukleinsäure oder dem Digoxigenin-Lumineszenz-Detektionskit für Nukleinsäure nachgewiesen werden.
Analysis Note
Typische Analyse: 85 % DIG-11-UTP (HPLC, Fl.%)
Funktionstest mit dem DIG RNA-Markierungskit.
Formel: C43H61N4O22P3Li4
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
11363905910DIUTP-RODIUTPS-RO
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
assay
≥85% (HPLC)
assay
85% (HPLC)
assay
85% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
packaging
pkg of 25 μL (11209256910 [10 mM]), pkg of 57 μL (03359247910 [3.5 mM])
packaging
pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
packaging
pkg of 125 μL (11573179910 [1 mM]]]), pkg of 25 μL (11573152910 [1 mM])
packaging
pkg of 125 μL (11558706910 [1 mM]), pkg of 5 × 125 μL (11570013910 [5x1 mM]), pkg of 25 μL (11093088910 [1 mM])
mol wt
(Mr = 1106.7 (DIG-11-UTP-Li4))
mol wt
(Molecular weight: Mr = 1074.7 (DIG-11-ddUTP-Li4))
mol wt
-
mol wt
Mr 1090.7
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)