Merck
11277073910
Roche
DIG RNA-Markierungsmix
sufficient for 20 reactions, solution
Synonym(e):
Nukleinsäuremarkierung
About This Item
UNSPSC-Code:
41105500
Form
solution
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 20 reactions
Verpackung
pkg of 40 μL
Hersteller/Markenname
Roche
Verunreinigungen
Ribonuclease, none detected (up to 20 µl using MSII-RNA)
Farbe
colorless
Löslichkeit
water: miscible
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Markierungseffizienz: Etwa 10μg digoxigeninmarkierte RNA voller Länge wird aus 1μg linearer Template-DNA transkribiert.
Testzeit: 135 Minuten
Probenmaterialien
Linearisierte Plasmid-DNA:
Die zu transkribierende DNA wird in die Polylinkerstelle eines geeigneten Transkriptionsvektors kloniert, der neben dem Polylinker einen Promoter für SP6, T7 oder T3 RNA-Polymerase enthält. Für die Synthese von „Run-off-Transkripten“ wird das Plasmid durch ein Restriktionsenzym linearisiert. Es sollten Restriktionsenzyme verwendet werden, die 5′-Überhänge erzeugen; 3′-Überhänge sollten vermieden werden. Die linearisierte Template-DNA sollte durch Phenolchloroform-Extraktion und Ethanol-Ausfällung aufgereinigt werden, um eine RNase-Kontamination zu vermeiden. Für ′Run-around′-Transkription wird zirkuläre Plasmid-DNA verwendet.
PCR-Produkt:
PCR-Fragmente, die RNA-Polymerase-Promotersequenzen enthalten, können ebenfalls als Templates für die Transkription verwendet werden. Die Aufreinigung des PCR-Fragments mithilfe einer HighPure-Säule vor der Transkription wird empfohlen.
DIG-markierte, einzelsträngige RNA-Sonden definierter Länge werden durch In-vitro-Transkription erzeugt. Unter Standardbedingungen wird DIG-11-UTP durch SP6, T7 und T3 RNA-Polymerasen bei etwa jedem 20. bis 25. Nukleotid des Transkripts eingebaut. Der DIG RNA-Markierungsmix wurde spezifisch zur Verwendung mit SP6, T7 und T3 RNA-Polymerasen entwickelt, die mit einem optimierten Transkriptionspuffer geliefert werden.
Praktische Nukleotidmischung zur Markierung von RNA mit Digoxigenin-11-UTP.
Inhalt
10x-Lösung mit:
10 mM ATP, CTP, GTP (jeweils), 6,5 mM UTP, 3,5 mM DIG-11-UTP.
Spezifität
Hitzeinaktivierung: Die Reaktion wird durch Zugabe von 2 μl 0,2 M EDTA (pH 8,0) gestoppt.
Anwendung
RNA-Markierung mit Digoxigenin-11-UTP durch In-vitro-Transkription mit SP6, T7 und T3 RNA-Polymerasen. DIG-markierte RNA werden in verschiedenen Hybridisierungsmethoden eingesetzt:
  • Northern Blots
  • Northern Blots
  • Dotblots
  • Plaque- oder Kolonie-Lifts
  • RNase-Schutzversuche
  • Chromosomen, Zellen und Gewebeschnitte in situ
Leistungsmerkmale und Vorteile
Der DIG RNA-Markierungsmix wurde spezifisch zur Verwendung mit SP6, T7 und T3 RNA-Polymerasen von Roche entwickelt, die mit einem optimierten Transkriptionspuffer geliefert werden.
Qualität
Funktionsgetestet im DIG RNA-Markierungskit und im DIG Nukleinsäure-Detektionskit.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jiabin Chen et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 20(3), 650-660 (2009-07-03)
Experience-dependent plasticity of the adult visual cortex underlies perceptual learning and recovery of function following central nervous system lesions. To reveal the signal transduction cascades involved in adult cortical plasticity, we utilized a model of remapping of cortical topography following
Marco Nousch et al.
Journal of cell science, 126(Pt 18), 4274-4285 (2013-07-12)
Post-transcriptional regulatory mechanisms are widely used to control gene expression programs of tissue development and physiology. Controlled 3' poly(A) tail-length changes of mRNAs provide a mechanistic basis of such regulation, affecting mRNA stability and translational competence. Deadenylases are a conserved
Nathalie Bessodes et al.
PLoS genetics, 8(12), e1003121-e1003121 (2012-12-29)
During echinoderm development, expression of nodal on the right side plays a crucial role in positioning of the rudiment on the left side, but the mechanisms that restrict nodal expression to the right side are not known. Here we show
Ya Zhang et al.
Open biology, 10(9), 200172-200172 (2020-09-09)
Somatostatin (SS) and allatostatin-C (ASTC) are structurally and evolutionarily related neuropeptides that act as inhibitory regulators of physiological processes in mammals and insects, respectively. Here, we report the first molecular and functional characterization of SS/ASTC-type signalling in a deuterostome invertebrate-the
Cheryl C Hsia et al.
Evolution & development, 12(2), 131-143 (2010-05-04)
We tested whether Artemia abd-A could repress limbs in Drosophila embryos, and found that although abd-A transcripts were produced, ABD-A protein was not. Similarly, developing Artemia epidermal cells showed expression of abd-A transcripts without accumulation of ABD-A protein. This finding
Artikel
Markierungsmethoden mit Digoxigenin (DIG) und Kits für DNA- und RNA-DIG-Sonden, DNA-Markierung durch Random Primer, Nick-Translationsmarkierung, 5‘- und 3‘-Endmarkierung von Oligonukleotiden.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Protokolle
Determine the labeling efficiency in terms of μg (expected yield of a standard labeling reaction is 20 μg of DIG labeled RNA per μg linearized template DNA after the DIG RNA labeling reaction).