Fortfahren mit
MAB3418
Anti-MAP2 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, AP20
Synonym(e):
Microtubule Associated Protein, MAP2A and 2B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
AP20, monoclonal
Species reactivity:
bovine, mouse, rat, chicken, quail, Xenopus, human
Application:
IHC, WB
Citations:
365
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-MAP2-Antikörper, Klon AP20, clone AP20, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AP20, monoclonal
species reactivity
bovine, mouse, rat, chicken, quail, Xenopus, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
chicken ... Map2(424001)
frog ... Map2(780043)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756), Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
General description
230 kDa
MAP-2 (Mikrotubulus-assoziiertes Protein 2) ist eines von mehreren Proteinen mit hohem Molekulargewicht, die eine wichtige Rolle beim Aufbau von Mikrotubuli in Gehirnnervenzellen spielen. Außer seiner Verbindung zu Mikrotubuli assoziiert MAP-2 auch mit Neurofilamenten und Aktinfilamenten, was darauf hindeutet, dass es die Interaktion zwischen Mikrotubuli, anderen Elementen des Zytoskeletts und zytoplasmatischen Organellen leitet. MAP-2 ist ein präziser Marker für Neuronen. MAP-2 zeigt außerdem intrazelluläre Spezifität. Im zentralen Nervensystem ist MAP-2 nur in neuronalen Zellkörpern und Dendriten vorhanden. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, bei denen einige Axone bei geringen MAP-2-Mengen positiv färben. Bei der ersten Exprimierung in kultivierten Neuronen ist MAP-2 in der gesamten Zelle gleichmäßig verteilt, lokalisiert sich aber selektiv während der Dendritenentwicklung. (Caceres, 1986; Dotti, 1987).
Immunogen
Mikrotubulus-assoziiertes Protein aus dem Rinderhirn.
Application
Der Anti-MAP2-Antikörper, Klon AP20, erkennt die Konzentration an MAP2 und wurde für die Verwendung in der IH und im WB veröffentlicht und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuronen- & Glia-Marker
Western Blot:
60 ng/mL. Im SDS-PAGE migriert MAP-2 von der erwachsenen Ratte als ein eng verbundenes Dublett mit einem Molekulargewicht von ca. 280–300 kD, stellvertretend für die MAP-2A- und MAP-2B-Isoformen aber nicht für die 70 kDa MAP-2C-Isoform. In der Frühphase der Gehirnentwicklung (postnataler Tag 10 bei Ratten) migriert MAP-2 allerdings als eine Einzelbande, die mit dem niedrigeren Molekulargewichtsband des adulten MAP-2-Dubletts (MAP-2b) identisch ist. In späteren Phasen der Entwicklung (postnatale Tage 17–18) ändert sich die Mobilität von MAP-2 und ähnelt der adulten Dublettform. (Im Rückenmark vollzieht sich die Umwandlung in die adulte Form früher.) Anwender sollten Gradientengele von 4–20% im SDS-PAGE verwenden.
Immunhistochemie:
5 µg/mL (in 4 % PFA fixierte gefrorene Schnitte).
Immunhistochemie:
5 µg/mL einer früheren Charge wurde verwendet. Anti-MAP-2 kann zur Färbung von mit Paraformaldehyd fixierten Gewebeschnitten (Hirn oder Rückenmark) verwendet werden.
Die optimalen Arbeitskonzentrationen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Eine Kreuzreaktion mit Mensch, Kuh, Huhn, Wachtel und Krallenfrosch (Xenopus) wird erwartet.
MAB3418 bindet spezifisch an MAP-2.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in Puffer mit 0,02 M Phosphatpuffer, pH 7,6, und 0,25 M NaCl mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 6 Monate in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum haltbar.
Während der Lieferung können gelegentlich kleine Mengen des Produkts im Verschluss des Produktfläschchens eingeschlossen werden. Für Produkte mit einem Volumen von bis zu 200 µL empfehlen wir, das Fläschchen vorsichtig auf eine harte Oberfläche zu klopfen oder das Fläschchen kurz in einer Tischzentrifuge zu zentrifugieren, um Flüssigkeit aus der Kappe des Behälters zu entfernen.
Analysis Note
Kontrolle
Hirn, neuronale Zellkultur, humane T98G-Glioblastomzellen.
Routinemäßig mittels Western Blot im Hirnlysat der Ratte beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1000 Verdünnung dieser Charge detektierte MAP2 in 10 μg Hirnlysat der Ratte.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB3418A5M2320MAB378
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
ascites fluid
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
chicken ... Map2(424001)
frog ... Map2(780043)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756), Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
Gene Information
chicken ... Map2(424001)
frog ... Map2(780043)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756), Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
Gene Information
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
Gene Information
human ... MAP2(4133)
species reactivity
bovine, mouse, rat, chicken, quail, Xenopus, human
species reactivity
rat, Xenopus, bovine, chicken, human, quail, mouse
species reactivity
Xenopus, mouse, quail, human, bovine, rat, aquatic salamander
species reactivity
quail, bovine, human, mouse, amphibian, Xenopus, rat, avian
clone
AP20, monoclonal
clone
AP20, monoclonal
clone
AP-20, monoclonal
clone
AP20, monoclonal
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-MAP2-Antikörper, Klon AP20
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB3418-25UG04054839337468