Fortfahren mit
AB1543
Anti-Synapsin I-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Synapsin-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 493,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
146
€ 493,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1119
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, bovine, rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SYN1(6853)
General description
77 und 80 kDa
Synapsin I gehört zur Synapsin-Familie. Synapsine sind neuronale Phosphoproteine, die mit der zytoplasmischen Oberfläche der synaptischen Vesikel assoziiert sind. Mitglieder dieser Familie sind durch gemeinsame Proteindomänen gekennzeichnet und sie sind an der Synaptogenese und Modulation der Neurotransmitterfreisetzung beteiligt, was auf eine potenzielle Rolle bei mehreren neuropsychiatrischen Erkrankungen hinweist. Dieses Mitglied der Synapsin-Familie spielt eine Rolle bei der Regulierung der Axogenese und Synaptogenese. Das Protein dient als Substrat für mehrere verschiedene Proteinkinasen und die Phosphorylierung kann an der Regulierung dieses Proteins im Nervenende beteiligt sein. Mutationen des Synapsin I-Gens können mit X-verknüpften Erkrankungen mit primärer neuronaler Degenerationm, wie das Rett-Syndrom, in Verbindung gebracht werden.
Immunogen
Synapsin I (Gemisch aus Ia & Ib) aus Rinderhirn aufgereinigt.
Application
Forschungsunterkategorie
Synapse & Synaptische Biologie
Dieser Anti-Synapsin I-Antikörper detektiert Synapsin I und ist für die Verwendung in IC, IH(P), IP und WB validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Western Blot:
Für markiertes Protein A wurde die 1:200 Verdünnung einer vorherigen Charge verwendet.
Immunzytochemie:
Es wurde eine Verdünnung von 1:500-1:2.000 einer früheren Charge verwendet.
Immunpräzipitation:
Mit 5 μl einer früheren Charge wurden sämtliche Synapsen in 200 μg Rattenhirn quantitativ immunpräzipitiert.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Synapsin I (Mr von 80.000 und 77.000). Die Immunmarkierung wird durch die Präadsorption des Antikörpers mit Synapsin I blockiert. Synapsin ist nur im Hirnnervenende vorhanden und ein optimaler Marker für Synapsen.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Antiserum vom Kaninchen in Puffer ohne Konservierungsstoffe.
Preparation Note
Bei -20 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Immunhistochemie (Paraffin): Für Synapsin repräsentatives Färbungsmuster/Morphologie in Hippocampusneuronen der Ratte. Gewebe vorbehandelt mit Citrat, pH 6,0, Antigen-Rückgewinnung. Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde mit IHC-Select-Reagenz mit HRP-DAB auf 1:1000 verdünnt. Die Immunreaktivität ist direkt mit dem terminalen Ende des neuronalen Zellkörpers assoziiert.
IHC-Paraffinfärbung mit Epitoprückgewinnung: Hippocampus von Ratten
Kontrolle
Neuronale Zelllinie aus dem Maushippocampus, Maushirnlysate, PC-12-Zellen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB1543PSAB1412557SAB4502905
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
species reactivity
human, bovine, rat, mouse
species reactivity
human, mouse, rat, bovine
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Synapsin I-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c