Fortfahren mit
T2200
Anti-β-Tubulin III Antibody
enhanced validation
Verbesserte Validierung
rabbit polyclonal
Anti-β-Tubulin III antibody produced in rabbit
Synonym(e):
Anti-Tuj-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 444,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IP, WB
Citations:
448
€ 444,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1140
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-β-Tubulin-III in Kaninchen hergestellte Antikörper, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~55 kDa
species reactivity
rat, human, mouse
enhanced validation
knockout
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 10 μg using RIPA extract (250 μg) of cultured rat PC12 cells, indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using rat PC12 cells, western blot: 0.2-0.4 μg/mL using whole extracts of mouse brain or cultured human neuroblastoma SH-SY5Y cells
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
General description
Tubulin β 3 Klasse III (TUBB3), auch als β-Tubulin III bezeichnet, wird von dem Gen codiert, das auf dem menschlichen Chromosom 16q24.3 kartiert ist. Die TUBB3-Proteinexpression ist auf Neuronen beschränkt.
α/β-Tubulin ist ein integraler Bestandteil von Mikrotubuli und in fast allen eukaryotischen Zellen vorhanden.
α/β-Tubulin tritt meist als lösliches (ca. 100–110 kDa) heterodimeres Set von α- und β-Tubulin-Isotypen oder als Polymer in assemblierten Mikrotubuli auf. β-Tubulin III (auch bezeichnet als β-4-Kette) wird im Gehirn und in den Spinalganglien gefunden und scheint in Neuronen des zentralen und peripheren Nervensystems lokalisiert zu sein. β-Tubulin III wird auch in Sertoli-Zellen des Hodens, den Geißeln von Spermatozoen, bestimmten Lungenzellen und anscheinend manchen Stromazellen der Brust gefunden.
Immunogen
synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäureresten 441–450 von menschlichem β-Tubulin III (Austausch von Ala446 zu Ser446) mit N-terminal hinzugefügtem Cystein, konjugiert an KLH. Die Sequenz ist bei Säugetieren erhalten.
Application
Der Anti-β-Tubulin-III-Antikörper vom Kaninchen wird in folgenden Studien eingesetzt:
  • Immunfluoreszenz
  • Immunfärbung
  • Western Blot
Der Anti-β-Tubulin-III-Antikörper vom Kaninchen wird in folgenden Studien eingesetzt:
  • Immunfluoreszenz
  • Immunfärbung
  • Western Blots
  • Indirect Immunoperoxidase Assay (IPA)
Biochem/physiol Actions
Anti-β-Tubulin-III-Antikörper erkennen β-Tubulin III von Menschen, Mäusen und Ratten.
Tubulin β 3 Klasse III (TUBB3) spielt eine entscheidende Rolle in der Entwicklung des Nervensystems und der Orientierung von Axonen. Eine Mutation des kodierenden Gens verursacht Augenbewegungsstörungen, kongenitale Fibrose der äußeren Augenmuskeln Typ 3 (CFEOM3) und verschiedene neurologische Syndrome. Eine veränderte Expression des Proteins hat Auswirkungen auf die Mikrotubuli-Dynamik und die Interaktionen von Mikrotubuli und Kinesin. Eine gesteigerte TUBB3-Expression wird in Tumorgeweben beobachtet. Eine verringerte TUBB3-Expression kann als wichtiger Marker für eine schlechte Prognose bei kutanem malignem Melanom gelten. TUBB3 wird mit der Unterdrückung des invasiven Wachstums von Tumorgewebe in Verbindung gebracht und daher als potenzielles Ziel für die Entwicklung von Antitumormedikamenten betrachtet.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, enthält 1 % Rinderserumalbumin und 15 mM Natriumazid.
Preparation Note
Lagerung und Stabilität: Für regelmäßige Verwendung bei 2–8 °C bis zu 1 Monat lang aufbewahren.
Zur Langzeitlagerung in Arbeitsaliquoten einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen wird nicht empfohlen. Auch eine Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eintritt, die Lösung vor der Verwendung durch Zentrifugieren klären. Nicht verwendete Arbeitsverdünnungen sollten nach 12 Stunden entsorgt werden.
Other Notes
Für bestmögliche Ergebnisse mit verschiedenen Techniken und Präparationen empfehlen wir eine Titration zur Bestimmung der optimalen Arbeitskonzentration.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T8578T8660T0198
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
~1.0 mg/mL, clone 2G10, purified from hybridoma cell culture
description
clone SDL.3D10, ascites fluid
description
clone D66, purified from hybridoma cell culture
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
polyclonal
clone
2G10, monoclonal
clone
SDL.3D10, monoclonal
clone
D66, monoclonal
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. what is the concentration of this product?
    1 answer
    1. The concentration of this antibody varies from lot to lot and will have a range of 0.60 - 1.0 mg/mL. This information is reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t2200#product-documentation
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Heidelberg, Germany
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    good antibody for immunostaing
    Consistent results on mouse and human tissue (nerves of the pancreas) as well as primary culture of sensory neurons. usual usage on tissue and cells: 1:500 (in blocking solution: 7 to 10% Horse serum in PBS)
    Helpful?