Fortfahren mit
AB5543
Anti-MAP2-Antikörper
CHEMICON®, chicken polyclonal
Synonym(e):
Anti-MAP-2, Anti-MAP2A, Anti-MAP2B, Anti-MAP2C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 595,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
84
€ 595,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-MAP2-Antikörper, Chemicon®, from chicken
biological source
chicken
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Map2(25595)
General description
Erkennt ein ~ 280-kDa-Dublett und ein ~ 70-kDa-Dublett
Immunogen
Aufgereinigtes MAP2 aus Rinderhirn
Application
Anti-MAP2-Antikörper ist ein Antikörper gegen MAP2 und wird in IC, IH und WB verwendet.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuronen & Glial-Marker
Neurofilament & Neuronaler Stoffwechsel
Western Blot: 1:5.000–1:10.000 mittels ECL. Erkennt ein ~ 280-kDa-Dublett und ein ~ 70-kDa-Dublett.
Immunhistochemie bei gefrorenen Gewebeschnitten. Empfohlenes Fixierungsmittel ist 4 % Paraformaldehyd (1–10 Minuten), gefolgt von 5 Minuten in -20 °C kaltem Methanol.
Immunzytochemie: 1:5.000–1:10.000 auf Zellen in Gewebekultur, 1–10 Minuten in 10%igem Formalin und fünf Minuten in -20 °C kaltem Methanol fixiert.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Mikrotubuli-assoziiertes Protein 2 (MAP2). Es ist zu erwarten, dass der Antikörper mit allen Säugern reagiert.
Physical form
Ammoniumsulfatfällung
Aufgereinigtes Hühner-IgY. Flüssig in PBS mit 5 mM Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Positiv = Großhirnrinde. Negativ = Leber oder Nieren.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M9942AB15452MAB3418
description
Chemicon®, from chicken
description
clone HM-2, purified from hybridoma cell culture
description
Chemicon®, from chicken
description
clone AP20, Chemicon®, from mouse
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
chicken
biological source
mouse
biological source
chicken
biological source
mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using rat brain extract, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, microarray: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
HM-2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
AP20, monoclonal
species reactivity
rat
species reactivity
rat, chicken, human, mouse, bovine, quail
species reactivity
mouse
species reactivity
bovine, mouse, rat, chicken, quail, Xenopus, human
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-MAP2-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)