Merck
10981
Polyvinylalkohol-Einschlussmittel mit DABCO®, nicht verblassend
pH 8.7
Synonym(e):
PVA-DABCO®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
refractive index
n20/D 1.377
Quality Segment
pH
8.7
density
1.08 g/mL at 20 °C
suitability
in accordance for application
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Physical form
Gemisch aus Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan, Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan-hydrochlorid, Polyvinylalkohol 22000, Glycerin wasserfrei und 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan
Legal Information
DABCO is a registered trademark of Air Products & Chemicals, Inc.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)