Wichtige Dokumente
S7114
Sigma-Aldrich
Antifade-Lösung
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Qualitätsniveau
Methode(n)
activity assay: suitable (apoptosis)
Nachweisverfahren
fluorometric
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Antifade: p-Phenylendiamin und Glycerin in PBS-Lösung.
Anwendung
Zur Verwendung mit Fluoreszenzfärbung einschließlich DAPI und Propidiumiodid. Antifade verhindert den permanenten Fluoreszenzverlust bzw. die Oxidation des Fluoreszenzsignals infolge einer Photobleichung und längeren Aussetzung gegenüber intensiven Lichtquellen, indem es die Löschung des Fluoreszenzsignals hemmt. Geeignet für die Verwendung mit Paraffin-eingebetteten, Formalin-fixierten Gewebeschnitten, ganzen Zellen (Interphasekerne) und Metaphase-Chromosomen.
Im Lieferumfang enthaltene Materialien
Jedes Fläschchen enthält 1 ml Antifade-Lösung
Warnungen und Vorsichtshinweise
Antifade ist ein potenzielles Toxin und potenzieller Reizstoff. Äußerste Vorsicht walten lassen. Kontakt mit Augen, Haut und Schleimhäuten vermeiden. Bei der Handhabung sind Handschuhe und ein Laborkittel zu tragen. Die einrichtungsspezifischen Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen befolgen. Dicht verschlossen und lichtgeschützt aufbewahren
Verwandte Produkte
DAPI/Antifade-Lösung S7113
Propidiumiodid-Lösung S7109
Propidiumiodid/Antifade-Lösung S7112
Lagerung und Haltbarkeit
Empfohlene Lagerung
-15 ºC bis -25 ºC
Lichtgeschützt
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.