Wichtige Dokumente
9011-M
Sigma-Aldrich
Human Insulin
Synonym(e):
Human Insulin Protein, Insulin Hormone, Recombinant Insulin
About This Item
UNSPSC-Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
Biologische Quelle:
human
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Etikett
125Iodine labeled
Form
solid
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
Radioactivity: <5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Anwendung
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Lagerung und Haltbarkeit
2–8 °C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2