The twist off cap retains some of the insulin, both on the sides of the screw top and inside the cap top. This meant that it was very difficult to recover 100% of the mass that we purchased. In a 50mg bottle, we only recovered 37mg. This impeded research capabilities and makes the product more expensive than advertised.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 168,00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 596,00 |
Über diesen Artikel
biological source
Porcine pancreas
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98%
form
powder
specific activity
≥27 USP units/mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
0.01 M HCl: 5 mg/mL, clear, colorless
cation traces
Zn: 0.20-0.70%
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI key
NOESYZHRGYRDHS-ZYCCASTOSA-N
Gene Information
pig ... INS(397415)
Application
- zur Kultivierung primärer Tumore, die von den präantralen Follikeln von Mäusen und Schweinen gewonnen wurden
- zur In-vitro-Charakterisierung von Hormonen, die an der postnatalen Präadipozyten-Differenzierung von Hühnern beteiligt sind
- zur Überprüfung der Reduktionsfähigkeit der Thiol-Disulfid-Austauschproteine von Escherichia coli (DsbA, DsbC, DsbG) gegenüber Insulin
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description powder, ≥27 USP units/mg | description powder, suitable for cell culture, 4 × USP specifications | description powder, BioReagent, suitable for cell culture | description γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, potency: ≥20 units/mg (USP units), lyophilized powder |
| biological source Porcine pancreas | biological source Porcine pancreas | biological source bovine | biological source bovine |
| assay ≥98% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?