Fortfahren mit
I3536
Insulin, human
recombinant, expressed in yeast, γ-irradiated, suitable for cell culture
Synonym(e):
Insulin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 766,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C257H383N65O77S6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
5807.57
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
Saccharomyces cerevisiae
Form:
lyophilized powder
€ 766,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
recombinant
expressed in yeast
sterility
γ-irradiated
form
lyophilized powder
potency
≥25 USP units per mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
0.01 M HCl: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI key
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Gene Information
human ... INS(3630)
General description
Das INS-Gen kodiert Präproinsulin, das enzymatisch zu Insulin umgewandelt wird. Insulin wird in den insulinproduzierenden pankreatischen β-Zellen erzeugt. Präproinsulin wird im ER zu Proinsulin umgewandelt und anschließend proteolytisch verarbeitet, um in den sich neu bildenden insulinsekretierenden Granula Insulin zu produzieren. Die Insulinproduktion wird durch bestimmte DNA-Elemente, die innerhalb von ∼400 bp in der proximalen Region des INS-Promoters vorhanden sind, streng reguliert.
Application
Menschliches Insulin wurde für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • In Assays für die adipogene Differenzierung (bei der Herstellung eines Mediumzusatzes)
  • Für die Inkubation von Zellen zur Beurteilung der Wirkungen von Insulin
  • In der Massenspektrometrie (für die externe Kalibrierung)
Biochem/physiol Actions
Insulin hat eine erregende und eine hemmende Wirkung. In seiner erregenden Rolle erhöht es die Aufnahme von Glukose und Lipidsynthese; in seiner hemmenden Rolle hemmt es Glykogenolyse, Glukoneogenese, Lipolyse, Proteolyse und Ketogenese. Eine aberrante Insulinsekretion führt zu verschiedenen Erkrankungen, wie Diabetes, Hyperglykämie oder Hypoglykämie. Typ-I-Diabetes ist die Folge einer Autoimmunzerstörung von β-Zellen des Pankreas, was zur Insulindepletion führt. Mutant INS-Gene Induced Diabetes of Youth (MIDY) Syndrom ist eine durch Missense-Mutationen verursachte autosomal-dominante Erkrankung, die eine aberrante Proinsulinfaltung zur Folge hat. Eine beeinträchtigte Glukosetoleranz (IGT) oder nicht insulinabhängiger Diabetes mellitus (NIDDM) wird durch eine Resistenz der insulininduzierten Glukoseaufnahme verursacht.
Reguliert die zelluläre Aufnahme, Nutzung und Speicherung von Glukose, Aminosäuren und Fettsäuren und hemmt den Abbau von Glykogen, Protein und Fett.
Zweikettiges Polypeptidhormon, das von den β-Zellen der Langerhans-Inseln produziert wird. Sein Molekulargewicht ist ~ 5800 Da. Die α- und β-Ketten sind durch zwei Disulfidbrücken zwischen den Ketten verbunden. Die α-Kette enthält eine Disulfidbrücke innerhalb der Kette. Insulin reguliert die zelluläre Aufnahme, Nutzung und Speicherung von Glukose, Aminosäuren und Fettsäuren und hemmt den Abbau von Glykogen, Protein und Fett.
Other Notes
InChI: 1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-401-114-181(214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399)311-250(391)203(129(19)20)316-236(377)164(90-125(11)12)292-229(370)169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)296-224(365)160(86-121(3)4)289-210(351)133(25)277-215(356)157(73-80-198(345)346)287-247(388)202(128(17)18)315-237(378)165(91-126(13)14)293-233(374)173(100-145-106-270-120-276-145)301-239(380)177(110-323)280-196(342)109-274-213(354)180(113-400-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)/t131-,132-,133-,134+,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-,209-/m0/s1
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I1507I2643I0908
description
recombinant, expressed in yeast, γ-irradiated, suitable for cell culture
description
≥95% (HPLC), semisynthetic, powder, non-sterile
description
recombinant, expressed in yeast (proprietary host)
description
meets USP testing specifications
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
semisynthetic
biological source
human
biological source
human
recombinant
expressed in yeast
recombinant
-
recombinant
expressed in yeast (proprietary host)
recombinant
expressed in Saccharomyces cerevisiae
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Gene Information
human ... INS(3630)
Gene Information
human ... INS(3630)
Gene Information
human ... INS(3630)
Gene Information
human ... INS(3630)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Insulin, human
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. After reconstitution in 0.01 M HCl, can the aliquot be frozen and for how long?
    1 answer
    1. Insulin in solution is reasonably stable. Sterile solutions can be stored at 2–8 °C for up to 12 months. Should freezing be preferred, solutions may be stored frozen at -20°C in single-use aliquots. Freeze-thaw cycles should be avoided.