8.22184
TWEEN® 20
for synthesis
Synonym(e):
Montanox 20, Polysorbat 20, Polyethylenglykolsorbitanmonolaurat, Polyoxyethylensorbitanmonolaurat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<1.4 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
38900 mg/kg LD50, oral (Rat)
Mol-Gew.
~1228
Brechungsindex
n20/D 1.468 (lit.)
pH-Wert
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Übergangstemp.
flash point 275 °C
Dichte
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChIKey
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
- aliphatische Esterketten, die Biomoleküle von nichtspezifischen Wechselwirkungen abhalten
- aliphatische Kette, die nichtkovalent auf eine hydrophobe Oberfläche adsorbiert werden kann
- hydrophile endständige Hydroxygruppen, die für potenzielle Anwendungen chemisch modifiziert werden können.
Anwendung
Tween®-20 kann auch als Emulgator, Solubilisierungs- und Benetzungsmittel in einer Reihe von Flüssigformulierungen eingesetzt werden.
Hinweis zur Analyse
Hydroxylzahl: 96 - 108
Verseifungszahl: 40 - 50
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup