Wichtige Dokumente
P6585
TWEEN® 20
Low-peroxide; Low-carbonyls
Synonym(e):
Polyethylenglykolsorbitanmonolaurat, Polyoxyethylensorbitanmonolaurat
Beschreibung
non-ionic
Form
viscous liquid
Mol-Gew.
~1228
Enthält
BHT as antioxidant
Verunreinigungen
≤0.5 μmol/g Peroxides
≤1.0 μmol/g Carbonyls
≤3.0% water
Brechungsindex
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
Übergangstemp.
cloud point 76 °C
Dichte
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
1.1 g/cm3 at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChIKey
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?