Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
JPE, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
<1.4 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
viscous liquid
mol wt
~1228
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
refractive index
n
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
transition temp
flash point 275 °C
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JPE, NF | description high purity, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JPE, NF | description viscous liquid, suitable for cell culture | description for synthesis |
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) (ELISA and immunoassays) | application(s) - |
| agency JPE, Ph. Eur., NF | agency ChP, JPE, NF, Ph. Eur. | agency - | agency - |
| technique(s) API processing | nano-milling: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| form viscous liquid | form liquid | form viscous liquid | form liquid |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - |
| density 1.095 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.1 g/cm3 at 25 °C | density 1.095 g/mL at 25 °C (lit.), 1.1 g/cm3 at 25 °C (lit.) | density 1.095 g/mL at 25 °C (lit.) |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung