Wichtige Dokumente
537088
Millipore
Pronase® Protease, Streptomyces griseus, nukleasefrei
Widely used broad-spectrum protease mixture
Synonym(e):
Nukleasefreie Protease, Streptomyces griseus, Pronase® Protease, Pronase® Protease, Streptomyces griseus
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Beschreibung
RTECS - UK9595000
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥70,000 proteolytic units/g dry wt
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Fremdaktivität
Nuclease, none detected
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
PRONASE® Protease, Streptomyces griseus, nukleasefrei ist eine unspezifische Protease, die Mucine verflüssigt und Proteine zu freien Aminosäuren aufschließt. Die Mischung kann zur Isolierung lebender Chondrozyten verwendet werden. Am aktivsten ist sie bei pH-Wert 7,0, ist jedoch auch in einem breiten pH-Wertbereich und Temperaturbereich stabil. Der optimale pH-Wert beträgt 7,5. Pronase ist weniger zytotoxisch und er zeigt eine effizientere Dissoziation als Kollagenase.
Anwendung
Pronase® Protease, Streptomyces griseus, nukleasefrei wird wie folgt verwendet:
  • in Einzelzell-Präparaten für die Analyse der Cardiac side population (CSP)
  • im Aflatoxinplasma-Biomarker-Assay
  • zum Permeabilisieren von Caenorhabditis elegans-Embryo für den In-vivo-Mikrokokkennukleaseaufschluss
Biochem./physiol. Wirkung
Proteasen katalysieren die Hydrolyse von Proteinen, um Peptide und freie Aminosäuren zu bilden. Sie regulieren außerdem den Abbau von Fetten und Kohlenhydraten durch viele enzymatische Kaskaden und aktivieren Proenzymzymogene.
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist als die Menge an Enzym definiert, die je Min. bei 40 °C und einem pH-Wert von 7,5 ein Aufschlussprodukt freisetzt, das 25 µg Tyrosin entspricht.
Rekonstituierung
In Lösung unbeständig; unmittelbar vor der Verwendung rekonstituieren.
Sonstige Hinweise
Hinweis: 1 kU = 1.000 Einheiten.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PRONASE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ehsan Pourkarimi et al.
eLife, 5 (2016-12-24)
The primary task of developing embryos is genome replication, yet how DNA replication is integrated with the profound cellular changes that occur through development is largely unknown. Using an approach to map DNA replication at high resolution in C. elegans
Industrial Biotechnology and Commodity Products
Comprehensive Biotechnology, 3, 587-603 null
Annette Meeson et al.
Stem cell reviews and reports, 9(5), 731-739 (2013-04-27)
Cardiac side population (CSP) cells, defined by their ability to efflux the vital dye Hoechst 33342, have been identified as putative cardiac stem cells based on their potential to give rise to both cardiomyocytes and endothelial cells. The CSP phenotype
Mustafa Mahfuz et al.
Journal of exposure science & environmental epidemiology, 29(5), 655-662 (2018-09-07)
Dietary exposure to aflatoxin is implicated in growth faltering of children. Despite the high burden of childhood stunting in urban Bangladesh, there are no data on long-term exposure to aflatoxin. This study aimed to explore aflatoxin exposure levels in a