Fortfahren mit
P4850
Proteinase K aus Tritirachium album
buffered aqueous glycerol solution, Molecular Biology, ≥800 units/mL
Synonym(e):
Endopeptidase K
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
eCl@ss:
32160410
Concentration:
≥10 mg/mL, ≥800 units/mL
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
28.93 kDa
concentration
≥10 mg/mL, ≥800 units/mL
impurities
≤0.5 ppm DNA (PicoGreen® assay)
foreign activity
DNase, Nickase and RNase, none detected
storage temp.
2-8°C
Application
Das Produkt wurde zur Untersuchung seiner Vorbehandlungseffekte auf Seidenfibroin verwendet. Die in dieser Studie analysierten Aspekte umfassten die kristallografischen Eigenschaften von Hydroxylapatit (HAp) sowie die Mikrostruktur und -härte der Kompositen. Das Enzym wird ebenfalls zur Erleichterung des Zugangs von Sonden zur rRNA mithilfe von FISH-Techniken zur Detektion von pathogenem Staphylococcus aureus verwendet.[1]
Nützlich zur proteolytischen Inaktivierung von Nukleasen bei der Isolierung von DNA und RNA.
Entfernt Endotoxine, die an kationische Proteine wie Lysozym und Ribonuklease A binden.
Berichten zufolge nützlich für die Isolierung von Leber-, Hefe- und Mungbohnen-Mitochondrien
Bestimmung der Enzymlokalisierung auf Membranen
Behandlung von Paraffinschnitten zur Freilegung von Antigenbindungsstellen zur Antikörpermarkierung.
Verdauung von Proteinen aus Hirngewebeproben für Prionen in der TSE-Forschung.
Proteolytische Deaktivierung von Nucleasen während der Isolation von DNA und RNA
Proteinase K aus Tritirachium album wird verwendet:
  • zur Herpesviren-DNA-Extraktion in endometrialen Epithelzellen vom Rind
  • zur Viren-RNA-Extraktion aus Nasenabstrichen
  • als Komponente von Phase-Lock- und Direkt-PCR-Lysepuffern
Biochem/physiol Actions
Proteinase K weist eine weite Spezifität auf und baut selbst im nativen Zustand viele Proteine ab. In erster Linie spaltet es die Peptidbindung nahe der Carboxylgruppe von aliphatischen und aromatischen Aminosäuren mit blockierten α-Aminogruppen.[2][3] Das Molekulargewicht von Proteinase K aus der Aminosäuresequenz beläuft sich auf 28.930 Da und aus SDS-PAGE auf 28.500 Da.[4] Der optimale pH-Wert liegt zwischen 7,5 und 9,0[2] und der isoelektrische Punkt beträgt 8,9.[2] Ca2+ (1–5 mM) ist für ihre Aktivierung erforderlich. Proteinase K wird von DIFP (Diisopropylfluorphosphat) oder PMSF (Phenylmethylsulfonylfluorid) gehemmt.
Proteinase K ist eine stabile und hochreaktive Serinprotease. Ergebnisse von Kristall- und Molekularstrukturstudien lassen darauf schließen, dass das Enzym zur Subtilisin-Familie mit einer katalytischen Triade (Asp39-His69-Ser224) im aktiven Zentrum gehört. Es ist in einer Reihe von Umgebungen stabil: pH, Puffersalze, Detergenzien (SDS) und Temperatur. In Gegenwart von 0,1–0,5 % SDS bleibt Proteinase K aktiv und verdaut zahlreiche Proteine und Nukleasen in DNA-Präparationen, ohne die Integrität der isolierten DNA zu beeinträchtigen.
Physical form
Lösung in 40 % Glycerin (v/v) mit 10 mM Tris-HCl (pH 7,5) und 1 mM Calciumacetat.
Other Notes
Eine Einheit hydrolisiert harnstoffdenaturiertes Hämoglobin und erzeugt eine Färbung, die 1,0 μmol Tyrosin pro Minute bei pH 7,5 und 37 °C (Farbe vom Folin-Ciocalteu-Reagenz) entspricht.
Legal Information
PicoGreen is a registered trademark of Life Technologies
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5568SRE0047P8044
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
concentration
≥10 mg/mL, ≥800 units/mL
concentration
≥10 mg/mL, ≥500 units/mL
concentration
-
concentration
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
28.93 kDa
mol wt
28.93 kDa
mol wt
28,930 Da, 28.93 kDa
mol wt
28.93 kDa
foreign activity
DNase, Nickase and RNase, none detected
foreign activity
-
foreign activity
DNAse, Nickase and RNAse, none detected
foreign activity
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)