Fortfahren mit
P5147
Protease aus Streptomyces griseus
Type XIV, ≥3.5 units/mg solid, powder
Synonym(e):
Actinase E, Pronase E aus Streptomyces griseus
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,60
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 221,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 847,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-909-5
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥3.5 units/mg solid
Biological source:
Streptomyces griseus
€ 48,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Streptomyces griseus
Quality Segment
type
Type XIV
form
powder
specific activity
≥3.5 units/mg solid
solubility
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble 0.2 mg/mL at 37 °C, clear, colorless to tan
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Vollständig inaktiviert durch Erwärmen bei 80 °C für 15–20 Minuten.
Application
Dieses Enzym ist in einem höheren pH-Wert-Bereich aktiver als die bekannte alkalische Protease und zeigt sogar in 0,2 N NaOH-Lösung proteolytische Aktivität. Dieses Enzym ist für die Proteolyse von unlöslichen Proteinen und für die Strukturanalyse von Proteinen geeignet.
Protease ist ein Enzym, das Proteine durch Hydrolyse von Peptidbindungen abbaut. Protease wird zum Abbau von Proteinen, zur Untersuchung von Proteasehemmern und zur Untersuchung der Kinetik der thermischen Inaktivierung verwendet. Protease wird bei Nukleinsäureisolierungsverfahren während der Inkubation eingesetzt. Protease aus Streptomyces griseus wird für kristallographische und kinetische Untersuchungen des kovalenten Komplexes aus Tetrapeptidaldehyden und Serinproteasen verwendet.[1]
Protease wird typischerweise in Verfahren zur Nukleinsäureisolierung mit einer Inkubationszeit von 0,5–3,0 Stunden unter Zusatz von 0,2%igem Natriumdodecylsulfat und 10 mM EDTA eingesetzt.
Das Enzym von Sigma wird für den Verdau und die Analyse von Antithrombin-Heparin-Komplexen verwendet.[2] Es wurde ebenfalls für die Isolierung von enzymresistenter Stärke verwendet.
Protease aus Streptomyces griseus wird verwendet:
  • für den Verdau von Nucleus pulposus (NP)-Gewebe
  • bei der Katalyse der asymmetrischen Ein-Topf-Mannich-Reaktion
  • zur Entproteinisierung von Stärke[3]
  • zum Verdau von Hirnschnitten für die Zelldissoziation
Biochem/physiol Actions
Dieses Produkt ist ein Gemisch aus mindestens drei caseinolytischen Aktivitäten und einer Aminopeptidase-Aktivität.[4] Die folgenden caseinolytischen Enzyme wurden aufgezählt: Streptomyces griseus Protease A, Streptomyces griseus Protease B und Streptomyces griseus Trypsin. Dieses Produkt eignet sich für den umfangreichen oder vollständigen Proteinabbau. Dieses Protease-Gemisch ist hochunspezifisch und kann Casein zu >70 % als Monoaminosäuren verdauen.
Eine Mischung aus mindestens drei proteolytischen Aktivitäten, einschließlich einer extrazellulären Serinprotease. Im Allgemeinen weisen Serinproteasen eine Vielzahl von Substratspezifitäten auf. Man nimmt an, dass diese durch ein aktives Zentrum vermittelt werden, das aus einem Asp-, einem His- und einem Ser-Rest im Molekül besteht. Dieses Enzym hydrolysiert bevorzugt Peptidbindungen auf der Carboxylseite von Glutamin- oder Asparaginsäure.
Protease katabolisiert Proteine durch Hydrolyse von Peptidbindungen. Proteasen werden durch Serin-Aktivstelleninhibitoren wie Phenylmethylsulfonylfluorid (PMSF) und Diisopropylfluorphosphat inaktiviert. Protease aus Streptomyces griseus ist ein Gemisch aus mindestens drei proteolytischen Aktivitäten, einschließlich einer extrazellulären Serinprotease. Serinproteasen weisen ein breites Spektrum an Substratspezifitäten auf, die vermutlich durch eine Aktivstelle vermittelt werden, die aus einem Asp-, einem His- und einem Ser-Rest im Molekül besteht. Dieses Enzym hydrolysiert bevorzugt Peptidbindungen auf der Carboxyl-Seite von Glutamin- oder Asparaginsäure.
Features and Benefits
  • Äußerst stabil im pH-Bereich von 5,0 bis 9,0; mit Peak-Aktivität bei pH 8,8
  • Mit vielen DNA- und RNA-Isolationspuffern kompatibel
  • Breite Substratspezifität
Preparation Note
Aus dem Flüssigmedium einer Kultur von S. griseus isoliert.
Analysis Note
Enthält Calciumacetat.
Other Notes
Eine Einheit hydrolysiert die Caseinmenge, die eine Färbung entsprechend 1,0 μmol (181 μg) Tyrosin pro min bei pH 7,5 und 37 °C produziert (Farbe vom Folin-Ciocalteu Reagenz).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
53702537088P0652
biological source
Streptomyces griseus
biological source
-
biological source
-
biological source
-
specific activity
≥3.5 units/mg solid
specific activity
≥45,000 proteolytic units/g dry wt
specific activity
≥70,000 proteolytic units/g dry wt
specific activity
≥15 units/mg solid
form
powder
form
lyophilized
form
lyophilized
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
solubility
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble 0.2 mg/mL at 37 °C, clear, colorless to tan
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protease aus Streptomyces griseus
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Is the calcium actate buffer salt present in this product sufficient to allow reconstitution of P5147 in PBS, then storage at -80C for 1 year in 1mL aliquots?
    1 answer
    1. The calcium acetate buffer salt content is lot-dependent and may range from 2–30% (w/w) and cannot be relied upon as sufficient for reconstitution in PBS. Note that Ca2+ can precipitate with phosphate in PBS. Stock solutions are typically stored at -20 °C. The stability of the material in solution, when stored at -80°C, has not been evaluated. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/261/782/p5147pis-ms.pdf
      Helpful?
  2. Is it possible to store P5147 at -80°C after reconstitution?
    1 answer
    1. There is no specific information available about storing the enzyme at -80°C once it has been reconstituted.
      Helpful?
  3. How should Product P5147, Protease from Streptomyces griseus, be reconstituted and how should a stock solution be prepared?
    1 answer
    1. This product can be dissolved in 0.01 M sodium acetate with 0.005 M calcium acetate at pH 7.5 at 37°C; at 0.2 mg/mL, this yields a clear solution which ranges from colorless to light tan. Calcium ion is recommended for protection from autolysis. The activity of a dilute enzyme solution containing 0.01 to 0.1 M calcium ion was stable over 24 hours at neutral pH at 2-8°C.  Pronase E is stable at 4°C for at least six months.  Stock solutions of 5 to 20 mg/mL in water are usually stored at -20°C.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. Is Product P5147, Protease from Streptomyces griseus, also described as "Pronase"?
    1 answer
    1. "Pronase E" is the name given to a group of proteolytic enzymes produced by Streptomyces griseus K-1. At least 10 proteases are in the mixture, five serine-type proteases, two zinc endopeptidases, two zinc leucine aminopeptidases, and one zinc carboxypeptidase.
      Helpful?
  6. Under what conditions can Product P5147, Protease from Streptomyces griseus, be used to digest protein?
    1 answer
    1. For DNA isolation, Pronase E is usually prepared as a stock solution, and prior to storage at -20°C, the solution is first heated to 56°C for about 15 minutes, then incubated at 37°C for 1 hour. This encourages self-digestion, to eliminate DNAse and RNAse contamination. The enzyme is added to a DNA sample (in the presence of 0.5-1%(w/v) SDS to disrupt DNA protein interactions) typically at 250-500 μg protein/mL, then incubated at 37°C for 1-4 hours. For protein hydrolysis, dissolve about 0.2 μmol of protein in 0.2 mL of 50 mM ammonium bicarbonate buffer at pH 8 (or phosphate buffer pH 7). Add Pronase to 1% (w/w) and incubate at 37°C for 24 hours. It may be necessary to add aminopeptidase M at 4% (w/w) and incubate at 37°C for another 18 hours.
      Helpful?
  7. Does Product P5147, Protease from Streptomyces griseus, contain calcium acetate?
    1 answer
    1. This product contains calcium acetate buffer salt. The amount of calcium acetate present will vary for each lot number and has been observed to range from 2 - 30% (w/w).