Fortfahren mit
1.07433
Pronase E
Synonym(e):
Streptomyces grisens neutrale Proteinase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352204
form
solid
potency
3290 mg/kg LD50, oral (rat)
pH
6-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
storage temp.
2-8°C
General description
Pronase E ist eine Mischung aus proteoltischen Enzymen, die aus Streptomyces griseus gewonnen wird. Sie kann für die Diagnose in der Histopathologie eingesetzt werden, da sie Proteine zu individuellen Aminosäuren hydrolysiert.
aus Streptomyces griseus 4.000.000 PE/g für die Biochemie EG 3.4.24.4
Application
Pronase E (aus Streptomyces griseus) 4.000.000 PE/g für die Biochemie EG 3.4.24.4. CAS-Nr. 9036-06-0, pH-Wert 6 – 7 (10 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Aussehen (Farbe): leicht bräunlich
Aussehen (Beschreibung): feines Pulver
Aktivität (Kasein; pH-Wert 7,4; 40 °C):≥ 4.000.000 E/g
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)