Fortfahren mit
53702
Pronase® Protease, Streptomyces griseus
Synonym(e):
Pronase® powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 kU
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,50
25 kU
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
50 kU
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 285,00
250 kU
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 909,00
500 kU
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.150,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
MDL number:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
≥45,000 proteolytic units/g dry wt
€ 95,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
RTECS - UK9595000
Quality Segment
form
lyophilized
specific activity
≥45,000 proteolytic units/g dry wt
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Eine unspezifische Protease verflüssigt Mucine und verdaut Proteine zu freien Aminosäuren. Kann für die Isolierung lebender Chondrozyten verwendet werden. Ist bei neutralem pH-Wert am aktivsten, aber über einen weiten pH- und Temperaturbereich stabil. Der optimale pH-Wert ist 7,5. Hinweis: 1 kU = 1000 Einheiten.
Hinweis: 1 kU = 1000 Einheiten.
Physical form
Lyophilisiert aus einer Lösung, die Calciumacetat als Stabilisator enthält.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °C). Stammlösungen sind bei 4 °C 24 Stunden lang stabil.
Other Notes
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die ein 25 µg Tyrosin entsprechendes Verdauprodukt pro Minute bei 40 °C und pH 7,5 freisetzt.
Narahashi, Y., et al. 1968. J. Biochem. 64, 427.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PRONASE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
537088P6911P0652
specific activity
≥45,000 proteolytic units/g dry wt
specific activity
≥70,000 proteolytic units/g dry wt
specific activity
-
specific activity
≥15 units/mg solid
form
lyophilized
form
lyophilized
form
powder
form
powder
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Questions
  1. What is the difference between these two products of yours? first: SKU no. 10165921001 second SKU no. 53702-10KU
    1 answer
    1. The manufacturer/tradename of PRON-RO (10165921001) is Roche where as the manufacturer/tradename of 53702 is Calbiochem®. The SKU and pack sizes are also different for both.
      Answer Source:
      1.https://www.sigmaaldrich.com/IN/en/product/roche/pron-ro
      2. https://www.sigmaaldrich.com/IN/en/product/mm/53702