Fortfahren mit
PRON-RO
Roche
Pronase
from Streptomyces griseus
Synonym(e):
Unspezifische Protease
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
EG-Nummer:
NACRES:
NA.54
Biological source:
Streptomyces griseus
Concentration:
0.5-2 mg/mL
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Streptomyces griseus
sterility
non-sterile
form
lyophilized powder
packaging
pkg of 1 g (10165921001), pkg of 5 g (11459643001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
0.5-2 mg/mL
parameter
35-40 °C optimum reaction temp.
technique(s)
DNA extraction: suitable
color
white
optimum pH
7.0-8.0
pH range
6.0-9.0
solubility
water: soluble 10-20 g/L
suitability
suitable for molecular biology
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
Deoxyribonuclease <0.002 U/mg ( based on lyoph.), Ribonuclease <0.002 U/mg ( based on lyoph.)
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Streptomyces griseus ... SGR_RS27460(6214424)
General description
Bei 40 °C mit Casein als Substrat, pH 7,5, entspricht ca. 1270 PU/mg oder ca. 25 PUK/mg
Application
Pronase kann für eine vollständige Hydrolyse von Proteinen in Forschungsanwendungen verwendet werden. Pronase wird für den Abbau von Proteinen bei der Isolierung von DNA und RNA verwendet, z. B. bei der Extraktion von Phagen-DNA oder Isolierung von Plasmid-DNA. Eine Selbstverdauung der Pronase vor der Verwendung ist nicht notwendig. Es wird auch in der Histochemie und in Zellkulturen für die Gewebedissoziation in Verbindung mit Collagenase und Trypsin sowie für die Produktion von Glykopeptiden aus aufgereinigten Glykoproteinen verwendet. Auch für die Dechorionation von Zebrafischembryonen wurde es verwendet.
Biochem/physiol Actions
Pronase weist eine breite Spezifität auf und spaltet fast alle Proteine in deren Aminosäuren auf; löst Carboxylsäuren und Alkohole auf.
Pronase besitzt eine weitreichende Spezifität. Daher wird sie häufig verwendet, wenn ein umfassender oder vollständiger Abbau von Proteinen erforderlich ist. Zu den Anwendungen gehören die Proteinanalyse in Zellorganellen, die Entfernung von Proteinen während der DNA- und RNA-Isolierung sowie die Produktion von Proteinhydrolysaten für die Aminosäureanalyse. Darüber hinaus übertrifft Pronase Trypsin in seiner Fähigkeit, fibroblastische Zelllinien zu dispergieren, was sowohl bei der Ablösung des Monolayers als auch bei der Erstellung von Einzelzellsuspensionen entscheidend ist.
Preparation Note
Stabilisatoren: Schützende Wirkung von Calciumionen
Die Präparation enthält 20 % Calciumacetat zur Erhaltung der Stabilität. Nach Maßgabe der aktuellen Qualitätskontrollverfahren ist sie frei von Stärke. Die Aktivität der verdünnten Lösung, die 0,01 – 0,1 M Calcium enthielt, war bei einem neutralen pH-Wert und einer Temperatur von 4 bis 8 °C über 24 Stunden stabil. Geringe Mengen Calcium schützen die Pronase auch vor einer Hitzeinaktivierung.
Arbeitskonzentration: 0,5 bis 2 mg/ml
Arbeitslösung: Lösungsmittel in destilliertem Wasser wird empfohlen.
Zur Herstellung der Stammlösung wird Pronasepulver in destilliertes Wasser gegeben (10 bis 20 mg/ml).
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Das Lyophilisat ist in Wasser löslich (10 bis 20 mg/ml).
Trocken lagern
Other Notes
Bei +40 °C und einem pH-Wert von 7,5 beschleunigt eine Einheit der unspezifischen Proteasenaktivität die Freisetzung von folin-positiven Aminosäuren und Peptiden aus Casein. Für eine Einheit (U) wird 1 μmol/min Tyrosin freigesetzt und für die Einheit „PU“ gilt ein Wert von 1 μg/Minute (1 U = 181 PU); für die Einheit „PUK“ gilt 0,1/Minute (gemessen wird die Änderung der Extinktion von Molybdänblau, welches durch die Reaktion mit dem Folin-Reagenz unter Bedingungen wie 1 PUK = 50 PU entsteht).
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
537021073937433
Pronase from Streptomyces griseus
Roche
PRONRO
Pronase
Pronase&nbsp;E
7433
Pronase E
description
from Streptomyces griseus
description
-
description
(from Tritirachium album) solution in Tris/HCl pH 7.5; 0.01 mol/l; 600 mAnson-U/ml; for molecular biology EC 3.4.21.14
description
-
biological source
Streptomyces griseus
biological source
-
biological source
-
biological source
Streptomyces griseus
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Gene Information
Streptomyces griseus ... SGR_RS27460(6214424)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
concentration
0.5-2 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)