Trypsin is active but autoproteolyze over time. It requires re-purification and design to reduce autoproteolysis.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 208,00 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.240,00 |
Über diesen Artikel
type
Type IX-S
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
13,000-20,000 BAEE units/mg protein
mol wt
23.8 kDa
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
chymotrypsin ≤1.0 units/mg protein
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Serinprotease-Inhibitoren, u. a. DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF und Aprotinin, hemmen Trypsin.
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Type IX-S, lyophilized powder, 13,000-20,000 BAEE units/mg protein | description ≥2,500 USP units/mg solid, meets USP testing specifications | description lyophilized powder, Type II-S, 1,000-2,000 units/mg dry solid | description lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid |
| specific activity 13,000-20,000 BAEE units/mg protein | specific activity ≥2,500 USP units/mg solid | specific activity 1,000-2,000 units/mg dry solid | specific activity 1,000-2,000 BAEE units/mg solid |
| form lyophilized powder | form solid | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa |
| foreign activity chymotrypsin ≤1.0 units/mg protein | foreign activity - | foreign activity - | foreign activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin aus Schweinepankreas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-07-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?