Merck
1.72572
SAFC
Magnesiumsulfat Heptahydrat
extra pure, for tablewater, FCC
Synonym(e):
Epsom-Salz
Größe auswählen
25 KG
€ 100,00
€ 100,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 KG
€ 100,00
About This Item
Lineare Formel:
MgSO4 · 7H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-298-2
€ 100,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Qualitätsniveau
Dampfdichte
<0.01 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Form
solid
pH-Wert
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Löslichkeit
710 g/L
Dichte
1.68 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
pharma/biopharma processes
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChIKey
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Anwendung
Magnesium sulfate heptahydrate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable