Merck
1.72576
SAFC
Natriumfluorid
extra pure, for table water
Synonym(e):
Natriumfluorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
FNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-667-8
Dampfdruck
1 hPa ( 1077 °C)
Qualitätsniveau
Form
crystals
pH-Wert
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
996 °C
Löslichkeit
soluble 42 g/L
Dichte
2.8 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
pharma/biopharma processes
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen plus die Dokumentation und Expertise, die unseren Kunden hilft, die strengen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten hält strengen Qualitätskontrollverfahren stand.
Anwendung
Natriumfluorid mit einem niedrigen Bromidgehalt kann verwendet werden, um entsalztes Meerwasser für die Herstellung von Tafelwasser zu remineralisieren.
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable