Merck
1.19203
Supelco
Silberchlorid 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Synonym(e):
Silberchlorid 99+
Größe auswählen
25 G
€ 473,00
100 G
€ 1.420,00
1 KG
€ 9.450,00
€ 473,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 473,00
100 G
€ 1.420,00
1 KG
€ 9.450,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
AgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
232-033-3
NACRES:
NA.21
€ 473,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.4-100.0% Ag basis
Form
powder
Wirksamkeit
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
455 °C
Löslichkeit
0.00188 g/L
Dichte
5.56 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
Ag: 74.9-75.3%
Cd: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Pb: ≤0.002%
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Ag]Cl
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
InChIKey
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Identität (Elementaranalyse): entspricht
Gehalt (berechnet mit Silber): 99,4–100,0 %
Ag (Silber): 74,9–75,3 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,001 %
Pb (Blei): ≤ 0,002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,002 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable