Fortfahren mit
449571
Silberchlorid
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Synonym(e):
AgCl (Silver monochloride), Silver(I) chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,80
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 243,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
AgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.32
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-033-3
MDL number:
Assay:
99.998% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
€ 82,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 912 °C)
product line
AnhydroBeads
assay
99.998% trace metals basis
reaction suitability
core: silver
impurities
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
455 °C (lit.)
application(s)
PEM fuel cells
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
Cl[Ag]
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Application
Silver chloride (AgCl) can be used for a variety of applications such as: the coating on the silver wire that can be used as a reference electrode in electrochemistry, can be deposited on conducting material for stable photocatalysis under visible light
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
204382935530449733
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
description
-325 mesh, 99.99% trace metals basis (excluding Na)
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
assay
99.998% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
73.4-77.1% (with AgNO3, titration), 99.99% trace metals basis (excluding Na)
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
synthesis grade
vapor pressure
1 mmHg ( 912 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 912 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 912 °C)
vapor pressure
-
mp
455 °C (lit.)
mp
455 °C (lit.)
mp
455 °C, 455 °C (lit.)
mp
645 °C (lit.)
impurities
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤150 ppm (trace metals analysis)
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silberchlorid
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)