Fortfahren mit
1.11355
ICP-Mehrelement-Standardlösung IV
(23 elements in diluted nitric acid) 1000 mg/l: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn Certipur®
Synonym(e):
Nota 1 A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Application
  • ICP-Mehrelement-Kalibrierstandard: Der Artikel mit dem Titel „Schiff base functionalized silica gel for simultaneous separation and preconcentration of Cu(II), Ni(II), and Cd(II) in pharmaceuticals and water samples“ hebt die Verwendung der ICP-Multielement-Standardlösung IV in der Spurenmetallanalyse hervor und demonstriert ihre entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Quantifizierung von Elementen in verschiedenen Matrizes, einschließlich Pharmazeutika (Tokay and Bağdat, 2022).
  • Spurenmetallstandard für die biopharmazeutische Forschung: Diese Standardlösung ist für die präzise Kalibrierung von ICP-MS-Instrumenten in der pharmazeutischen Industrie unerlässlich und hilft, strenge Qualitätskontrollstandards für Elementverunreinigungen zu erfüllen.
  • Tests auf Elementverunreinigungen in Pharmazeutika: Die ICP-Multielement-Standardlösung IV wird eingesetzt, um die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen für Elementverunreinigungen in pharmazeutischen Produkten zu überprüfen und so die Patientensicherheit und Produktwirksamkeit zu gewährleisten.
Analysis Note
Ag (Silber): 1000 mg/l
Al (Aluminium): 1000 mg/l
B (Bor): 1000 mg/l
Ba (Barium): 1000 mg/l
Bi (Bismut): 1000 mg/l
Ca (Calcium): 1000 mg/l
Cd (Cadmium): 1000 mg/l
Co (Cobalt): 1000 mg/l
Cr (Chrom): 1000 mg/l
Cu (Kupfer): 1000 mg/l
Fe (Eisen): 1000 mg/l
Ga (Gallium): 1000 mg/l
In (Indium): 1000 mg/l
K (Kalium): 1000 mg/l
Li (Lithium): 1000 mg/l
Mg (Magnesium): 1000 mg/l
Mn (Mangan): 1000 mg/l
Na (Natrium): 1000 mg/l
Ni (Nickel): 1000 mg/l
Pb (Blei): 1000 mg/l
Sr (Strontium): 1000 mg/l
Tl (Thallium): 1000 mg/l
Zn (Zink): 1000 mg/l
Other Notes
Aus regulatorischen Gründen nicht in den USA und Kanada zugelassen
Eine vollständige Produktliste unseres ICP- und AAS-Sortiments, einschließlich technischer Informationen und Beispielzertifikate, finden Sie auf der Website zu den ICP- & AAS-Standards.
Detaillierte Informationen zu unseren Lösungen für den gesamten Workflow bei ICP-AAS finden Sie in unserer Broschüre: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Im Rahmen unserer Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit stellen wir COAs digital zur Verfügung – laden Sie sie direkt von unserer Website herunter.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
supp_hazards
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10325-94-7 + 10099-74-8 + 10043-35-3 + 10141-05-6
CAS No.
13138-45-9 + 10325-94-7 + 10099-74-8 + 10043-35-3 + 10141-05-6
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Whether ICP multi-element standard solution IV with 1000 mg/L concentration conform to ISO 17034 ?
    1 answer
    1. This product is measured and qualified at an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory.
      Please see the Quality & Regulatory information under the "ISO certificated and Site Quality Self-Assessments" section in the link below for more information: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/iso-certificates