Merck
1.00086
Supelco
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Produktbezeichnung
Chlor-Reagens Cl₂-1 (flüssig), photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verwendung
sufficient for 200 tests
spezifische(r) Analyt(en)
chlorine
Messbereich
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
Methode(n)
photometry: suitable
Dichte
1.25 g/cm3 at 20 °C
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (DPD)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Wir bieten Spectroquant® Bulk-Reagenzien zur Bestimmung von freiem und Gesamtchlor. Dieser Artikel enthält das Reagens Cl2-1. Zur Bestimmung müssen zusätzlich die folgenden Artikel erworben werden:
Reagenzien 1.00087 und 1.00088 (nur zur Bestimmung des Gesamtchlors) sowie Gerät 1.00089. Weitere Informationen entnehmen Sie der beiliegenden Anweisung.
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Preparation of a standard solution for total chlorine.
AQS-Standard für freies Chlor - Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor
Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor nach DIN EN ISO 7393
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.