Merck
1.11474
Millipore
1,4-Dithiothreitol
for biochemistry
Synonym(e):
1,4-Dithiothreitol, DTT, Cleland’s Reagenz
About This Item
Lineare Formel:
(C2H3OHSH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
222-468-7
NACRES:
NB.21
Form:
solid
Assay:
≥99% (iodometric)
Qualität
for biochemistry
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (iodometric)
Form
solid
Wirksamkeit
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
pH-Wert
5.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
40-43 °C
Übergangstemp.
flash point >110 °C
Schüttdichte
300 kg/m3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
SC[C@H](O)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
InChIKey
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Anwendung
  • Drug delivery using reduction-responsive hydrogel based on carboxyethyl-succinoglycan with highly improved rheological, antibacterial, and antioxidant properties: In dieser Studie wird die Anwendung von 1,4-Dithiothreitol bei der Entwicklung reduktionsreaktiver Hydrogele untersucht. Dabei werden signifikante Verbesserungen der rheologischen, antibakteriellen und antioxidativen Eigenschaften hervorgehoben, die für Wirkstoffabgabesysteme geeignet sind (Kim et al., 2024).
  • Preparation and properties of hydrogel photonic crystals assembled by biodegradable nanogels: In der Forschungsarbeit wird die Integration von 1,4-Dithiothreitol in den Aufbau von photonischen Hydrogelkristallen unter Verwendung von biologisch abbaubaren Nanogelen erörtert, wobei deren Potenzial zur Schaffung neuartiger photonischer Materialien hervorgehoben wird (Zhang et al., 2024).
  • Optimized total RNA isolation from bovine sperm with enhanced sperm head lysis: In diesem Artikel wird die Verwendung von 1,4-Dithiothreitol zur Optimierung der RNA-Isolierung aus Rindersperma hervorgehoben. Dies verbessert die Lyse des Spermienkopfes, was für reproduktionsbiologische Studien entscheidend ist (Tiwari et al., 2024).
  • Preparation of a Convertible Spacer Containing a Disulfide Group for Versatile Functionalization of Oligonucleotides: Beschreibt die Synthese eines konvertierbaren Spacers mit einer Disulfidgruppe unter Verwendung von 1,4-Dithiothreitol, der eine vielseitige Funktionalisierung von Oligonukleotiden für therapeutische und diagnostische Anwendungen ermöglicht (Pontarelli et al., 2023).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): ≥ 99 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzpunkt: 40–43 °C
Schwermetalle (als Pb): ≤ 10 ppm
Fe (Eisen): ≤ 5 ppm
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable