Fortfahren mit
1.37159
DL-Dithiothreitol
EMPROVE® ESSENTIAL
Synonym(e):
threo-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, Clelands Reagens, DTT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
EC Index Number:
222-468-7
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1719757
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
technique(s)
in vitro transcription (IVT): suitable
mp
41-44 °C (lit.)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
General description
Our SAFC Pharma® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with Emprove® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Application
Ein hervorragendes Reagens, um SH-Gruppen in reduziertem Zustand zu halten; reduziert Disulfide quantitativ. DTT-Zugabe in den Probenpuffer ist ein effektives Mittel um Disulfidbindungen in Proteinen vor der Durchführung einer SDS-PAGE zu reduzieren. DTT kann auch dazu benutzt werden, um die Disulfid-Brücken des Crosslinkers N,N′-bis(acryloyl)cystamin zu spalten und dadurch die Matrix eines Polyacrylamidgels aufzulösen. DTT riecht weniger stechend und ist weniger giftig als 2-Mercaptoethanol. In der Regel genügt eine sieben Mal kleinere Konzentration an DTT (100 mM) als die, für 2-Mercaptoethanol notwendige (5% v/v, 700 mM).
DTT is an excellent reagent chemical used to reduce disulfide bonds commonly found in bioprocessing. DTT is used in buffer formulations to maintain and stabilize free -SH in applications such as protein based biotherapeutics and enzyme stability.
Packaging
1.37159.0010 / 10 g / Amber glass bottle
1.37159.0100 / 100 g / Amber glass bottle
1.37159.1000 / 1 kg / LDPE bag with outer HDPE drum
1.37159.9010 / 10 kg / LDPE bag with outer HDPE drum
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC Pharma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D0632D977943815
description
EMPROVE® ESSENTIAL
description
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
description
Molecular Biology, ≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (RT)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
general analytical
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
BioUltra
technique(s)
in vitro transcription (IVT): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Dithiothreitol
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung