Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
BP, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
0.0029 hPa ( 25 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
autoignition temp.
>400 °C
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
4.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
80-83.5 °C
transition temp
flash point 160 °C
solubility
9 g/L
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(C)c1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI key
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) USP Biologics | application(s) cleaning products |
| technique(s) API processing | cocrystal formation: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| agency BP, Ph. Eur., NF | agency EP Reference Standard | agency - | agency traceable to Ph. Eur. V0050000, traceable to USP 1710006 |
| form solid | form - | form crystalline powder | form - |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line - |
| density 1.06 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vanillin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
319.6 - 321.4 °F - closed cup
flash_point_c
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.