Merck
71320
Sigma-Aldrich
Natriumborhydrid
purum p.a., ≥96% (gas-volumetric)
Synonym(e):
Natriumboranat
About This Item
Lineare Formel:
NaBH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
37.83
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
purum p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥96% (gas-volumetric)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChIKey
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natriumborhydrid gilt als selektives Reduktionsmittel aufgrund seiner Fähigkeit zur selektiven Reduktion von Aldehyden und Ketonen zu ihren entsprechenden Alkoholen bei gleichzeitiger Anwesenheit von anderen funktionellen Gruppen wie Nitro-, Ester-, Amid-, Lacton-, Epoxid- und Nitrilgruppen, die ansonsten anfällig für eine Reduktion sind. Es gilt außerdem als vielversprechender Kandidat für Anwendungen mit Wasserstoffspeicherung.
Anwendung
Natriumborhydrid dient als Reduktionsmittel und Wasserstoffquelle für die Semihydrierung von Alkinen zu den entsprechenden Alkenen in Gegenwart von Nickel-Nanopartikeln, die in situ aus Nickelchlorid und Methanol erzeugt werden. Es kann auch als Reduktionsmittel für die Synthese von Gold-Nanopartikeln aus Goldchlorid eingesetzt werden.
Sonstige Hinweise
Reduktion von Carbonsäurederivaten
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis of thiol-derivatised gold nanoparticles in a two-phase liquid?liquid system.
Brust M
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 7, 801-802 (1994)
G.W. Gribble
ACS Symp. Ser., 641, 167-167 (1996)
hemoselective reductions with sodium borohydride.
Ward D
Canadian Journal of Chemistry, 67(7), 1206-1211 (1989)
Ligand-free nickel-catalyzed semihydrogenation of alkynes with sodium borohydride: a highly efficient and selective process for cis-alkenes under ambient conditions.
Wen X
Chemical Communications (Cambridge, England), 53(39), 5372-5375 (2017)
Thermo-economic analysis of a hydrogen production system by sodium borohydride (NaBH 4).
Rivarolo M
International Journal of Hydrogen Energy, 43(3), 1606-1614 (2018)