Fortfahren mit
V0050000
Vanillin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
472792
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
5.3 (vs air)
vapor pressure
>0.01 mmHg ( 25 °C)
API family
vanillin
manufacturer/tradename
EDQM
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI key
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Vanillin is an aromatic compound, and is used for flavoring foods. It is has biogenetic relationship to phenylpropanoid pathway. It is mostly used in foods, beverages, perfumes and pharmaceuticals.
Application
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
94752W310700W310727
Vanillin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
V0050000
Vanillin
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
tested according to Ph. Eur.
description
≥97%, FCC, FG
description
natural, ≥97%, FCC, FG
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
FG, Halal, Kosher
grade
FG, Halal, Kosher, natural
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
hematology
histology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
format
neat
format
-
format
-
format
-
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
API family
vanillin
API family
-
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vanillin
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)