Fortfahren mit
1.08342
D-(+)-Glucose Monohydrat
suitable for microbiology, pH 6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Synonym(e):
Dextrose, Dextrose, Stärkezucker, Traubenzucker, Dextropur, Glucose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,20
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.300,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.17
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
EC Index Number:
200-075-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5250278
€ 68,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
autoignition temp.
500 °C
potency
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 1 kg, pkg of 2.5 kg, pkg of 25 kg
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
83 °C
bulk density
630 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
General description
D-(+)-Glucose-Monohydrat, gemeinhin als Glucose oder Dextrose bekannt, wird in der Mikrobiologie in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Es wird als Kohlenstoffquelle in mikrobiellen Nährböden für das Wachstum und die Vermehrung einer breiten Palette von Mikroorganismen verwendet. Glucose ist ein Einfachzucker und eine primäre Energiequelle für den bakteriellen Zellstoffwechsel. Glucose-Monohydrat kann auch als Zusatz in Medien verwendet werden, um das Wachstum und die Produktivität von Mikroorganismen zu fördern, die in Fermentationsprozessen verwendet werden, z. B. bei der Herstellung von Antibiotika, organischen Säuren und Enzymen. Es spielt eine wichtige Rolle beim diauxischen Wachstum, d. h. bei dem Phänomen, dass Bakterienzellen bevorzugt Glucose als Kohlenstoffquelle nutzen, bevor sie auf andere Energiequellen umsteigen. Darüber hinaus ist Glucose ein gängiger Bestandteil zahlreicher Selektiv- und Differenzialmedien, die zur Identifizierung und Charakterisierung von Mikroorganismen verwendet werden.
Application
D-(+)-Glucose-Monohydrat ist ein häufiger Bestandteil vieler mikrobieller Nährmedien zum Kultivieren und Identifizieren von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen aus verschiedenen pharmazeutischen, Umwelt-, Lebensmittel- und Getränkeproben.
Analysis Note
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen der Lösung (10 %; Wasser): entspricht
Spez. Drehung (α 20/D; 10 %; Wasser; berechn. auf getrocknete Substanz): +52,5 – +53,2 °
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Maltose (HPLC): ≤ 0,2 %
Wasser: 8 – 10 %
Eignung für Mikrobiologie: entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0001745D95591.04074
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
mp
83 °C
mp
-
mp
-
mp
83 °C
autoignition temp.
500 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
500 °C
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucose Monohydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c