Fortfahren mit
49159
D-(+)-Glucose Monohydrat
≥99.0%, suitable for microbiology
D-(+)-Glucose monohydrate
Synonym(e):
Dextrose, Glucose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,10
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.17
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-914-5
Beilstein/REAXYS Number:
5250278
MDL number:
€ 45,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC), ≥99.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D +49±3°, 3 hr, c = 10% in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 1 kg, pkg of 5 kg
storage condition
(Tightly closed)
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in water)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
microbiology
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
General description
D-(+)-Glucose-Monohydrat, gemeinhin als Glucose oder Dextrose bekannt, wird in der Mikrobiologie in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Es wird als Kohlenstoffquelle in mikrobiellen Nährböden zur Unterstützung des Wachstums und die Vermehrung einer breiten Palette von Mikroorganismen verwendet. Glucose ist ein Einfachzucker und eine primäre Energiequelle für den bakteriellen Zellstoffwechsel. Glucose-Monohydrat kann auch als Zusatz in Medien verwendet werden, um das Wachstum und die Produktivität von Mikroorganismen zu fördern, die in Fermentationsprozessen verwendet werden, z. B. bei der Herstellung von Antibiotika, organischen Säuren und Enzymen. Es spielt eine wichtige Rolle beim diauxischen Wachstum, d. h. bei dem Phänomen, dass Bakterienzellen bevorzugt Glucose als Kohlenstoffquelle nutzen, bevor sie auf andere Energiequellen umsteigen. Darüber hinaus ist Glucose ein gängiger Bestandteil zahlreicher Selektiv- und Differenzialmedien, die zur Identifizierung und Charakterisierung von Mikroorganismen verwendet werden.
Application
D-(+)-Glucose-Monohydrat ist ein häufiger Bestandteil vieler mikrobieller Nährmedien zum Kultivieren und Identifizieren von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen aus verschiedenen pharmazeutischen, Umwelt- sowie Lebensmittel- und Getränkeproben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
16301491611.08342
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC)
assay
97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC)
assay
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 10g/5 mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, As: ≤1 mg/kg, Ba:, in accordance, Ca: ≤200 mg/kg, Pb: ≤0.5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
optical activity
[α]20/D +49±3°, 3 hr, c = 10% in H2O
optical activity
[α]20/D +52.5 to +53.3°, c = 10% in H2O (calc. on anhydrous subst.)
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucose Monohydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
49159-5KG04061833459270
49159-1KG04061832406558
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review