Fortfahren mit
16301
D-(+)-Glucose Monohydrat
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, Ph Franç., 97.5-102.0% anhydrous basis(HPLC)
Synonym(e):
Dextrose, Glucose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-914-5
Beilstein/REAXYS Number:
5250278
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC)
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]20/D +52.5 to +53.3°, c = 10% in H2O (calc. on anhydrous subst.)
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, Ph Franç.
impurities
residual solvents, complies, 97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC)
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
color
white
useful pH range
6-7 (20 °C, 100 g/L)
mp
~83  °C (181 °F )
solubility
H2O: 10g/5 mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfite (SO32-): ≤15 ppm
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, As: ≤1 mg/kg, Ba:, in accordance, Ca: ≤200 mg/kg, Pb: ≤0.5 mg/kg
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Application
D-(+)-Glucosemonohydrat wird als Testverbindung für die Untersuchung der Dehydratisierungskinetik mithilfe der THz-Zeitbereichsspektroskopie (THz-TDS) verwendet.
Biochem/physiol Actions
D-(+)-Glucose ist ein häufig vorkommender natürlicher Zucker, der an wichtigen zellulären Prozessen der Energieerzeugung, der Glycosylierung und der Bildung von Glycanen, die den Zellen Struktur verleihen, beteiligt ist. Glucose ist an posttranslationalen Veränderungen von Proteinen durch Glycierung oder nichtenzymatische Glycosylierung von Proteinen an den Lysinresten beteiligt. Die Glycierung ist schädlich und führt zu Komplikationen im Zusammenhang mit Diabetes mellitus, Alzheimer, Alterung und Katarakten.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.08342491611.04074
assay
97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC)
assay
-
assay
97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
H2O: 10g/5 mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
impurities
residual solvents, complies, 97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
mp
~83  °C (181 °F )
mp
83 °C
mp
-
mp
83 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucose Monohydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
16301-250G04061838747334
16301-25KG04061833605523
16301-1KG04061838747310
16301-6X1KG04061833605547
16301-50KG04061833605530
16301-2.5KG04061838747327
16301-6X2.5KG04061833616642