Fortfahren mit
1.32371
Anaerotest®-Streifen
Test strips to indicate an anaerobic atmosphere., pkg of 50 strips per pack
Synonym(e):
Anaerober Indikatorstreifen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 strip
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41104308
€ 53,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
packaging
pkg of 50 strips per pack
application(s)
pharmaceutical
compatibility
Anaerocult system
storage temp.
15-25°C
General description
Anaerotest®-Streifen wurden dazu entwickelt, eine anaerobe Atmosphäre durch einen Farbumschlag auf der Reaktionszone des Teststreifens anzuzeigen. Eine anaerobe Atmosphäre begünstigt das Wachstum von anaeroben Bakterien. Dieser Streifen kann die Abwesenheit/das Vorhandensein von Sauerstoff in der Umgebung angeben. Der Methylenblau-Farbstoff durchläuft in Abwesenheit von Sauerstoff eine chemische Reduktionsreaktion und wird farblos, wodurch eine vollständig anaerobe Atmosphäre angegeben wird. Die Reaktionszone auf dem Teststreifen wird wieder normal (blaue Farbe), wenn der Umgebung wieder Sauerstoff zugeführt wird.
Application
Anaerotest®-Streifen werden zur Bestimmung einer anaeroben Atmosphäre eingesetzt. Die Abwesenheit oder das Vorhandensein von Sauerstoff wird durch einen Farbumschlag in der Reaktionszone des Streifens angegeben.
Legal Information
ANAEROCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ANAEROTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
100181109531132381
description
Test strips to indicate an anaerobic atmosphere., pkg of 50 strips per pack
description
Cytochrome Oxidase Test Strips, 50 strips/pack
description
non-bleeding, colorimetric, pH range 0-6.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
description
To produce an anaerobic milieu in the anaerobic jar for the cultivation of obligatory and facultative anaerobes., suitable for microbiology
compatibility
Anaerocult system
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
ANAEROTEST®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
packaging
pkg of 50 strips per pack
packaging
-
packaging
-
packaging
pkg of 10 Anaerocult A
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
application(s)
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
application(s)
microbiology
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. For Anaerotest Strips (1.32371), at what oxygen level do they indicate anaerobic conditions? Does the color change occur only at 0% O₂, or at a specific low threshold (e.g., <0.1% O₂)?
    1 answer
    1. In an anaerobic atmosphere the reaction zone is gradually decolorizing during 6 - 9 hours. We use it as control in our Anaerocult A,  A mini, and P, which reach 0.2 % O2 final concentration.
      Helpful?
  2. Are these strips reusable?
    1 answer
    1. Helpful?
  3. 파우치에 strip을 두개 넣었는데 하나는 파란색으로 ,하나는 하얗게 변했습니다. 그럼 어떻게 해석해야할까요?
    1 answer
    1. Anaerotest® strips are designed to indicate an anaerobic atmosphere via a color change on the test strip reaction zone. An anaerobic atmosphere favors the growth of anaerobic bacteria, and this strip can indicate the absence/presence of oxygen in the environment. The methylene blue dye in the absence of oxygen undergoes a chemical reduction reaction and turns colorless thereby, indicating a total anaerobic atmosphere. The reaction zone on the test strip returns to normal (blue color) upon re-introduction of oxygen in the environment.
      So if one strip is colorless white and one is blue, it indicates that the chamber in not fully anaerobic. Check for a leak. This odd result invalidate the test, please retry with another strip.
      Helpful?
  4. Once the strip turns white in anaerobic conditions, if you place it in aerobic conditions, how long does it take for the strip to turn back to blue? In other words, is there a time delay between O2 exposure and the time the strip turns blue?
    1 answer
    1. The methylene blue dye on the strip undergoes a chemical reduction reaction in the absence of oxygen, turning colorless to indicate a total anaerobic atmosphere. The reaction zone on the test strip returns to normal (blue color) upon re-introduction of oxygen in the environment.
      Helpful?
  5. What is the limit of resudial Oxygen concetration in the Antmosphere to indicate the white colour. And what oxygen concetration makes it back to the blue colour. What are storage conditions of and expiry time of an opned bag of test strips.
    1 answer
    1. The anaerotest strips 1.32371.0001 have a detection limit close to 0.5% O2 in the atmosphere. It will change color when crossing that threshold.
      Helpful?
  6. Wie lange kann ich mit einem Streifen eine Umgebung monitoren? Wann muss der Streifen ausgetauscht werden?
    1 answer
    1. Reference 1.32371.0001 Anaerotest strip indicator has no validated maximum duration after activation. We know that the product works for the amount of time needed for its specific application: it will be able to revert color as long as day 5 after activation.
      Helpful?
  7. I placed a strip inside an anaerobic chamber to check O2 presence. It turned white in about 13 minutes, but after 16 hrs approximately, it turned back blue. I kept it there for another 24 hrs, and it turned white again. Is this normal?
    1 answer
    1. Anaerotest™ strips are designed to indicate an anaerobic atmosphere via a color change on the test strip reaction zone. The methylene blue dye in the absence of oxygen undergoes a chemical reduction reaction and turns colorless thereby, indicating a total anaerobic atmosphere. The reaction zone on the test strip returns to normal (blue color) upon re-introduction of oxygen in the environment. During the incubation, the aspect of the test strips could be regularly inspected to check if the anaerobic conditions are still met. If the test strips become blue again during incubation it could indicate a leak in the incubation jar.