Fortfahren mit
1.31200
HY-RiSE® Hygiene-Farbteststreifen
Rapid colorimetric test for visual determination of surface cleanliness and hand hygiene
Synonym(e):
Kolorimetrischer Assay, Papierstreifentest
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 strips
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 269,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41112601
€ 269,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
paper (Test Strips: individually sealed in aluminum foil), plastic (box), plastic bottle (Reagent Bottles with colored screw caps)
form
liquid
shelf life
24 mo. at 20‑25 °C
manufacturer/tradename
HY-RISE®
packaging
box of 50 strips (individually sealed), pkg of Reagent A (wetting solution, white screw cap, 2.5 ml), pkg of Reagent B (substrate solution, yellow screw cap, 2.5 ml), pkg of Reagent C (enzyme solution, blue screw cap, 2.0 ml)
storage condition
protect from light
application(s)
clinical
cosmetics
food and beverages
industrial hygiene (monitoring)
microbiology
surface monitoring
compatibility
for use with HY-RISE®
detection method
colorimetric
storage temp.
2-8°C
General description
Die HY-RiSE® Hygiene-Farbteststreifen eignen sich, um die Sauberkeit von Oberflächen und die Handhygiene rasch und qualitativ zu bestimmen. Sie sind auch zum Testen von Spülwasser für C.I.P. (Clean in Place)-Anwendungen auf mögliche Verunreinigungen geeignet.
Die Testergebnisse liegen nach 4–5 Minuten vor, zusätzliche Ausrüstung ist nicht erforderlich. Die Ergebnisse werden als Farbveränderung auf dem Teststreifen dargestellt; dies erleichtert die Bestimmung, ob der Test bestanden (saubere Oberfläche) oder nicht bestanden (schmutzige Oberfläche) wurde. Die Sauberkeit von Oberflächen wird durch Messung von Produktrückständen (z. B. von Lebensmitteln und Getränken) ermittelt, die nach dem Reinigen auf den Oberflächen verbleiben. Analysen mit diesem Teststreifen können frühzeitig vor möglichen Kontaminationen bestimmter Oberflächenbereich warnen, sodass sofort Abhilfe geschaffen werden kann. Auf optisch sauberen Oberflächen kann der Test das Vorhandensein von Produktrückständen zeigen, die mit dem bloßen Auge nicht wahrgenommen werden, und so auf verborgenes Potenzial für mikrobielles Wachstum hinweisen.
Der HY-RiSE® Hygiene-Farbtest misst Produktrückstände in Form von Nicotinamidadenindinukleotiden (NAD, NADH) und ihren Phosphaten (NADP, NADPH). Die regelmäßige Anwendung von HY-RiSE® ist ein einfaches und effektives Mittel, um die Qualität der Reinigung im Rahmen eines integrierten Programms zur Hygieneüberwachung zu verfolgen.
Application
HY-RiSE® Hygiene-Farbteststreifen eignen sich, um die Sauberkeit von Oberflächen, die Handhygiene und mögliche Verunreinigungen von Spülwasser für C.I.P. (Clean-in-Place)-Anwendungen zu beurteilen. Typische Anwendungen sind Beurteilungen von Lebensmittel- und Handkontaktflächen, z. B. Arbeitsflächen, Schneidemaschinen, Schneidebretter, Kühlschrankgriffe, Mikrowellengeräte, Herdflächen usw.
Analysis Note
Reagens A
Aussehen
- Reagens A:
klar, farblos
Reagens B
- Reagens B: klar, gelblich
Koloniezahl
- Reagens B:
≤ 10 KBE/ml
Reagens C
Aussehen
- Reagens C:
klar, gelblich
Koloniezahl
- Reagens C:
≤ 10 KBE/ml
Leistungstest
Leistungstest: entspricht
Other Notes
Ersetzt: 1312000007
Legal Information
HY-RISE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.169961.301031.17952
pH Test reflectometric, pH range 4.0-9.0
Supelco
1.16996
pH Test
form
liquid
form
-
form
-
form
-
application(s)
clinical
cosmetics
food and beverages
industrial hygiene (monitoring)
microbiology
surface monitoring
application(s)
agriculture
aquaculture
beverage testing
drinking water
food testing
ground and surface water
mineral water
swimming pools
wastewater
application(s)
food and beverages
surface monitoring
application(s)
beverage testing
food testing
shelf life
24 mo. at 20‑25 °C
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
compatibility
for use with HY-RISE®
compatibility
RQflex® 20
compatibility
for use with HY-LITE® luminometer
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
manufacturer/tradename
HY-RISE®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
manufacturer/tradename
-
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3