Merck
1.06683
Kaliumcarbonat/Natriumcarbonat
GR for analysis
Synonym(e):
Kaliumhydrogencarbonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352402
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
pH
11.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
density
2.47 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1750 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Application
  • Katalytische Pyrolyse und In-situ-Karbonisierung von Walnussschalen: In dieser Studie wird die Verwendung von Kaliumcarbonat und Natriumcarbonat bei der katalytischen Pyrolyse von Walnussschalen betrachtet und deren Potenzial zur Verbesserung der elektrochemischen Leistung von abgeleiteten Kohlenstoffen aufgezeigt. Dieser Prozess ist von zentraler Bedeutung für die Entwicklung von Energiespeichermaterialien und entspricht den Zielen der ökologischen Nachhaltigkeit (He W et al., 2024).
  • Bestimmung von Bariumsulfat in Baryterz: In dieser Forschungsarbeit werden Kalium- und Natriumcarbonat in einer Partialdruck-korrigierten Phasenumwandlungs-Headspace-Gaschromatographietechnik zur Analyse von Baryterz verwendet. Diese Methode unterstreicht die Bedeutung von Carbonatsalzen bei der Mineralprüfung und Umweltanalyse und stellt einen zuverlässigen Ansatz für den Bergbau- und Umweltsektor dar (Fan ZY et al., 2022).
  • Passiver Brandschutz von Holz der Weihrauch-Kiefer: In dieser Studie wird die Anwendung von Kaliumcarbonat und Natriumcarbonat in stärkebasierten Oberflächenbeschichtungen zur Verbesserung der Feuerbeständigkeit von Holz der Weihrauch-Kiefer untersucht. Diese Anwendung ist in der Baustoffwissenschaft und im Brandschutz von entscheidender Bedeutung und zeigt die Anpassbarkeit von Carbonatsalzen bei der Entwicklung feuerhemmender Behandlungen (Tretsiakova-McNally S et al., 2021).
Analysis Note
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Phosphat und Silikat (als SiO₂): ≤ 0,005 %
Gesamtschwefel (als SO₄): ≤ 0,005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,002 %
Al (Aluminium): ≤ 0,001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,001 %
Glühverlust (600 °C): ≤ 1,0 %
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c