Fortfahren mit
H9627
Hämatoxylin
Synonym(e):
Natural Black 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 614,00
5 x 100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.790,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14O6 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.28 (anhydrous basis)
EC Number:
208-237-3
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
75290
Beilstein/REAXYS Number:
91400
€ 213,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
technique(s)
titration: suitable
mp
200 °C (dec.) (lit.)
solubility
95% ethanol: 1 mg/mL
SMILES string
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Gene Information
Application
Hämatoxylin dient zum Einfärben von Magenkrebsgewebe, Myokardgewebe, Herzmuskel-Gewebeschnitten und ovarialen Zellkernen.
Biochem/physiol Actions
Hämatoxylin ist ein organischer Farbstoff, der mit Metallionen einen Chelatkomplex bildet und an DNA sowie RNA bindet. Es wird zum Färben von Zellkernen verwendet. Zusammen mit Eosin-Färbung kommt Hämatoxylin in der Diagnose des Invasionsstadiums von Tumoren zum Einsatz.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N3393201316H46805
description
-
description
BioReagent, suitable for electrophoresis
description
Dye content 95 %
description
97%
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
Gene Information
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
solubility
95% ethanol: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
ethanol: 1 mg/mL, clear, dark red
solubility
-
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hämatoxylin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf