Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 201,00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 502,00 |
25 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 10.040,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Na2O4W · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.85
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
236-743-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99% (thermogravimetric)
Form:
crystals
Solubility:
730 g/L
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99% (thermogravimetric)
form
crystals
potency
1190 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
730 g/L
density
3.23 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, Mo: ≤0.005%, N: ≤0.001%, Pb: ≤0.001%, excess alkali (as NaOH): ≤0.10%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[W](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].O.O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI key
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Application
- Sodium Tungstate Dihydrate (Na2WO4.2H2O): A Mild Oxidizing and Efficient Reagent in Organic Synthesis: Diese Studie beleuchtet die Verwendung von Natriumwolframat-Dihydrat als mildes und effizientes Oxidationsmittel in der organischen Synthese. Seine Anwendungen in verschiedenen Oxidationsreaktionen werden erörtert und seine Vielseitigkeit und Wirksamkeit bei der Synthese komplexer organischer Moleküle gezeigt (Jordao et al., 2022).
- New Findings of Pseudocapacitive Behaviors in Cupric Tungstate Dihydrate: Diese Forschungsarbeit legt die pseudokapazitiven Eigenschaften von Kupferwolframat-Dihydrat offen, das mit Natriumwolframat-Dihydrat hergestellt wurde. Die Ergebnisse tragen zur Entwicklung fortschrittlicher Energiespeichermaterialien mit hoher Kapazität und Stabilität bei (Gao et al., 2022).
Analysis Note
Assay (thermogravimetrisch): ≥ 99 %
Identität (Röntgenbeugung): entspricht
Freie Alkali (als NaOH): ≤ 0,10 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,003 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Mo (Molybdän): ≤ 0,005 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Identität (Röntgenbeugung): entspricht
Freie Alkali (als NaOH): ≤ 0,10 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,003 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Mo (Molybdän): ≤ 0,005 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumwolframat-Dihydrat
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?