155837
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
97%
Synonym(e):
Tetrabutylammonium-bisulfat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
169-171 °C (lit.)
SMILES String
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat kann als Ionenpaarmittel bei der Bestimmung der Folgenden mittels Gaschromatografie(GC)-Verfahren eingesetzt werden:
- lineare Alkylbenzolsulfonate (LAS)
- saure Herbizide
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
348.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
175.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)