Fortfahren mit
379751
Natriumwolframat Dihydrat
99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Wolframsäure Natriumsalz Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 373,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2WO4 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
236-743-4
MDL number:
€ 108,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.995% trace metals basis
form
chunks
composition
Na₂WO₄ · 2H₂O
reaction suitability
core: sodium, core: tungsten
mp
698 °C (lit.)
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI key
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7206972069106673
description
99.995% trace metals basis
description
BioUltra, ≥99.0% (T)
description
BioUltra, ≥99.0% (T)
description
for analysis EMSURE®
assay
99.995% trace metals basis
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99% (thermogravimetric)
form
chunks
form
crystals
form
crystals
form
crystals
mp
698 °C (lit.)
mp
698 °C (lit.)
mp
698 °C (lit.)
mp
100 °C (Elimination of water of crystallisation)
reaction suitability
core: sodium, core: tungsten
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
composition
Na₂WO₄ · 2H₂O
composition
-
composition
-
composition
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumwolframat Dihydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)