Fortfahren mit
1.59504
Ammoniumcarbonat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Ammoniumcarbonat, Hirschhornsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,20
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,70
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
233-786-0
NACRES:
NA.21
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
320 g/L
€ 42,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
69 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
solid
potency
1800-2150 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
concentration
≥30.0% NH3 (acidimetric)
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.01% Non-volatile matter
pH
9.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
320 g/L
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.002%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, heavy metals: ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H4].N.[O-]C(=O)O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
InChI key
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Validation and application of an online extraction and liquid chromatography tandem mass spectrometry assay for the analysis of delamanid and its DM-6705 metabolite in human breast milk: In dieser Studie wird eine validierte Methode zur Analyse von Delamanid und seinem Metaboliten in menschlicher Muttermilch vorgestellt, bei der Ammoniumcarbonat in der Probenaufbereitungsphase verwendet wird. Die Technik bietet ein robustes Werkzeug für die therapeutische Arzneimittelüberwachung bei stillenden Müttern (Mkhize et al., 2024).
  • Visualizing the Internal Nanocrystallinity of Calcite Due to Nonclassical Crystallization by 3D Coherent X-Ray Diffraction Imaging: Forschung unter Verwendung von Ammoniumcarbonat zur Beeinflussung des Kristallisationsprozesses von Calcit, die Einblicke in die nicht klassischen Wege der Nanokristallbildung und -umwandlung in einer kontrollierten Umgebung bietet (Suzana et al., 2024).
  • Ammonia measurement in human breath of subjects with Helicobacter pylori using photoacoustic spectroscopy: Diese Studie beschreibt eine Methode zum Nachweis von Ammoniak in der Atemluft von Patienten, die mit Helicobacter pylori infiziert sind, wobei Ammoniumcarbonat als Kalibrierstandard verwendet wird, was zu nicht-invasiven diagnostischen Ansätzen führen könnte (Popa et al, 2024).
  • Determining Ultrasound Parameters for Bursting Polymer Microbubbles for Future Use in Spinal Cord Injury: Erörtert die Entwicklung von Ultraschallparametern für das Zerplatzen von Polymermikrobläschen, die Wirkstoffe wie Ammoniumcarbonat einkapseln, mit dem Ziel gezielter Therapien für Rückenmarksverletzungen (Oeffinger et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch, NH₃): ≥ 30,0 %
Identität: entspricht
Beschreibung: weiße Kristalle
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Schwefelverbindungen (als SO₄): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Nichtflüchtige Stoffe: ≤ 0,01 %
Entspricht ACS, Reag. Ph. Eur.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.438355.3300509830
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
solubility
320 g/L
solubility
220 g/L
solubility
220 g/L
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
vapor pressure
69 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
67 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
67 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.01% Non-volatile matter
impurities
-
impurities
-
impurities
insoluble matter, passes filter test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumcarbonat
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf