Fortfahren mit
228036
OXONE®, Monopersulfatverbindung
Synonym(e):
Kaliumperoxymonosulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,90
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,40
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 536,00
25 kg
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 796,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KHSO5 · 0.5KHSO4 · 0.5K2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.38
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Form:
powder
€ 38,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.0000017 hPa
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
reagent type: oxidant
concentration
>4.0% (active oxygen basis (by Na2S2O3, titration))
pH
2.1 (77 °C, 30 g/L)
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.O[S+]([O-])([O-])(=O)=O.O[S+]([O-])([O-])(=O)=O
InChI
1S/5K.2H2O5S.2H2O4S/c;;;;;2*1-5-6(2,3)4;2*1-5(2,3)4/h;;;;;2*1H,(H,2,3,4);2*(H2,1,2,3,4)/q5*+1;;;;/p-5
InChI key
HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
General description
OXONE®, Monopersulfat-Verbindung ist ein Kalium-Tripelsalz, das vorwiegend als stabiles, einfach zu handhabendes und nicht toxisches Oxidationsmittel verwendet wird.[1]
Application
OXONE®, Monopersulfat-Verbindung kann alternativ zu Übergangsmetalloxidationsmitteln zur Umwandlung von Aldehyden zu Carboxylsäuren oder Estern verwendet werden.[1]
Oxidationsmittel zur Halogenierung von α,β-ungesättigten Carbonylverbindungen und zur katalytischen Herstellung von hypervalenten Iodreagenzien für die Oxidation von Alkoholen.
Die schnelle, effiziente Synthese von Oxaziridinen aus Iminen unter Verwendung von gepuffertem OXONE wurde beschrieben. Es wird außerdem verwendet, um das Ausbleichen der Färbemittel von Künstlern zu untersuchen.
Legal Information
OXONE is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
91135675920P8131
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
vapor pressure
<0.0000017 hPa
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
pH
2.1 (77 °C, 30 g/L)
pH
2-3 (10 g/L in aqueous solution, pH <6.0)
pH
-
pH
6-9 (25 °C, 329 g/L)
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
concentration
>4.0% (active oxygen basis (by Na2S2O3, titration))
concentration
>4.0% (active oxygen, titration by Na2S2O3 )
concentration
~1.6% (active oxygen)
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under OXONE®, Monopersulfatverbindung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. do you need explosive rated fans to operate around Oxone?
    1 answer
    1. The Safety Data Sheet classifies this material as non-explosive therefore there is no need for explosive rated fans in order to operate around OXONE®, monopersulfate compound Product 228036-100G.