Fortfahren mit
1.05153
Kaliumsulfat
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Kaliumsulfat, Kaliumpyrosulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,70
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 333,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.900,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.26
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-915-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (alkalimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
water: soluble (120 g/l)
€ 61,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (alkalimetric)
form
solid
potency
6600 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1689 °C/1013 hPa
mp
1069 °C
solubility
water: soluble (120 g/l)
density
2.66 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
cation traces
As: ≤0.0002%, Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.002%, N: ≤0.0005%, Na: ≤0.02%, heavy metals: ≤0.0005% ((ACS))
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Fertilizer application alters cadmium and selenium bioavailability in soil-rice system with high geological background levels: In dieser Studie wird untersucht, wie sich verschiedene Anwendungen von Düngemitteln, einschließlich Kaliumsulfat, auf die Bioverfügbarkeit von Cadmium und Selen in Reis auswirken, der in Böden mit natürlich hohen Anteilen dieser Elemente angebaut wird (Zhou et al., 2024).
  • Exogenous application of nano-silicon, potassium sulfate, or proline enhances physiological parameters, antioxidant enzyme activities, and agronomic traits of diverse rice genotypes under water deficit conditions: Diese Studie zeigt, dass Kaliumsulfat zusammen mit Nano-Silizium und Prolin die Widerstandsfähigkeit gegen Wasserstress von Reis verbessern kann, indem seine physiologischen Eigenschaften und antioxidativen Aktivitäten verbessert werden (Abd-El-Aty et al., 2024).
  • Size-Independent Nucleation and Growth Model of Potassium Sulfate from Supersaturated Solution Produced by Stirred Crystallization: In diesem Artikel wird ein von der Kristallgröße unabhängiges Modell für Kaliumsulfat-Kristallisation vorgestellt, das Einblicke in die in der Industrie eingesetzten kontrollierten Kristallisationsprozesse bietet (Zheng, 2023).
  • Prediction models of macro-nutrient content in plant organs of Cucumis melo in response to soil elements using support vector regression: In dieser Studie wurden Kaliumsulfat und andere Bodenelemente auf ihren Einfluss auf die Nährstoffaufnahme von Melonen untersucht. Anhand von Modellen wird vorhergesagt, wie sich verschiedene Bodenbehandlungen auf das Pflanzenwachstum auswirken (Keshtehgar et al., 2023).
  • [Effects of chemical fertilizer reduction and organic fertilizer substitution on yield and quality of Saposhnikovia divaricata]: In dieser Studie wird untersucht, wie sich die Pflanzenausbeute und -qualität verändern, wenn chemische Düngemittel, einschließlich Kaliumsulfat, reduziert und durch organische Düngeroptionen ersetzt werden (Li et al., 2023).
Analysis Note
Gehalt (alkalimetrisch): ≥ 99,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
pH-Wert (5 %; Wasser; 25 °C): 5,5–7,5
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,0005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0,0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,002 %
Na (Natrium): ≤ 0,02 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Other Notes
Ersetzt: PX1595; PX1595-1; PX1595-5; PX1595-6; PX1595-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumsulfat
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf