Merck
1.04219
Millipore
Guanidin -hydrochlorid
for biochemistry
Synonym(e):
Aminomethanamidin -hydrochlorid, Guanidiniumchlorid
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.53
Beilstein:
3591990
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
200-002-3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
655.3-907.1 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
180-185 °C (lit.)
Dichte
1.3 g/cm3 (lit.)
Schüttdichte
550‑620 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChIKey
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biologisches Detergenz
Reagenz zur reversiblen Denaturierung von Proteinen. Spezialqualität mit niedriger Eigenabsorption zum Einsatz bei spektrophotometrischen Untersuchungen.
Anwendung
Stark chaotropes Mittel zur Denaturierung und nachfolgenden Neufaltung von Proteinen. Dieses starke Denaturierungsmittel kann unlösliche oder denaturierte Proteine, wie z. B. Einschlusskörper, lösen. Dies kann als erster Schritt bei der Neufaltung von Proteinen oder Enzymen in ihre aktive Form eingesetzt werden. Harnstoff und Dithiothreitol (DTT) sind ggf. auch erforderlich.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration, ber. auf wasserfreie Substanz): ≥ 99.5 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
pH-Wert (100 g/l, Wasser): 5.5 - 6.5
Schmelzpunkt: 183 - 188 °C
Extinktion (235 nm; 50 %; 1 cm; Wasser): ≤ 0,2
Schwermetalle (als Pb): ≤ 10 ppm
Fe (Eisen): ≤ 5 ppm
Sulfatasche (600 °C): ≤ 0.05 %
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable