Fortfahren mit
129585
Maleimid
99%
Synonym(e):
2,5-Pyrroledion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-787-4
Beilstein/REAXYS Number:
106910
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
91-93 °C (lit.)
functional group
maleimide
SMILES string
O=C1NC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H3NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H,(H,5,6,7)
InChI key
PEEHTFAAVSWFBL-UHFFFAOYSA-N
General description
Maleimid (2,5-Pyrroledion) ist eine neue funktionelle Gruppe auf Nanopartikeloberflächen, die die einfache Konjugation mit zelldurchdringenden Peptiden begünstigt. Die Konjugation wird durch Click-Chemie aktiviert, um seine Biofunktionen zu erhalten.
Maleimid wird als Dienophil bei der Diels Alder-Reaktion zur Synthese von Makromolekülen verwendet.
Application
Die Maleimid-funktionalisiertenSiliziumdioxid-Beads wurden zur Immobilisierung der Rinderserumalbumin (BSA)-Boronsäure (BA)-Konjugate verwendet.
Rhodium-katalysierte Konjugatarylierung mit Arylboronsäuren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
553603773263
description
99%
description
97%
description
97%
assay
99%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
solid
mp
91-93 °C (lit.)
mp
228-231 °C (lit.)
mp
67-74 °C, 66-67 °C (lit.)
functional group
maleimide
functional group
maleimide, bromo
functional group
hydroxyl, maleimide
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf