Fortfahren mit
50933
Guanidin -hydrochlorid
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
Synonym(e):
Aminomethanamidin -hydrochlorid, Guanidiniumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 288,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 960,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.080,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.53
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-002-3
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
MDL number:
€ 288,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
Molecular Biology
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (AT)
form
powder or crystals
technique(s)
RNA extraction: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
color
colorless to white,
pH
4.5-6.0 (25 °C, 6 M in H2O)
mp
180-185 °C (lit.)
solubility
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.3 g/cm3 (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤150 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
λ
6 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.02
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
room temp
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
General description
Guanidiniumchlorid (GdmCl) ist ein bekanntes Protein- und Enzym-Denaturierungsmittel.[1][2] Es ist ein kleines Molekül und von Natur aus hydroskopisch.[1][1]
Application
Guanidiniumchlorid (GdmCl) wird als Bestandteil der phosphatgepufferten Kochsalzlösung (PBS) für die Inkubation von Schlemm-Kanal-Zellen verwendet.[3] Es wird außerdem als Bestandteil des Aufschlusspuffers für die Gelierung und Expansion humaner HeLa229-Zellen verwendet.[4] GdmCl wird auch zur Isolierung von RNA eingesetzt.[5]
Stark chaotropes Mittel zur Denaturierung und nachfolgenden Neufaltung von Proteinen. Dieses starke Denaturierungsmittel kann unlösliche oder denaturierte Proteine, wie z. B. Einschlusskörper, lösen. Dies kann als erster Schritt bei der Neufaltung von Proteinen oder Enzymen in ihre aktive Form eingesetzt werden. Harnstoff und Dithiothreitol (DTT) sind ggf. auch erforderlich.
Biochem/physiol Actions
Guanidiniumchlorid (GdmCl) ist bei Konformationsänderungen und Verlust der Enyzmaktivität aufgrund einer Inaktivierung des Enzyms beteiligt.[2] Es ist am Aktivitätsverlust des Enzyms zur alkalischen Phosphatase (ALPase) bei Haliotis diversicolor beteiligt.[2] GdmCl funktioniert durch die Behinderung der Aktivität der Adenosintriphosphatase (ATPase) des Hitzeschockproteins 104 (Hsp104) in vivo.[6] Es kann außerdem Enzyme wie Papain und Aminocyclase inaktivieren.[1] Höhere Konzentrationen von GdmCl führen zur viralen Inaktivierung des Herpes-simplex-Virus 1 (HSV-1).[7]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
50940369075137272
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99% (titration)
assay
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
400
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidin -hydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)